Biorreatores de uso único Mobius® para processamento
Quer você esteja procurando introduzir biorreatores modulares de uso único em seu processo atual ou investigando como pode aumentar sua flexibilidade de fabricação para acomodar todos os tipos de processamento a montante (upstream) (processos de lotes, de batelada alimentada e de perfusão), os produtos e soluções Mobius® podem ajudar você a cumprir suas necessidades de cultura celular em evolução.
A família de biorreatores Mobius® inclui biorreatores em escalas de bancada (2 ml e 3 l), piloto e clínica e fabricação comercial (50 l a 2,000 l), que possibilitam recursos para cultura celular otimizada desde o início do desenvolvimento de processos até a produção comercial de lotes.
Os biorreatores de uso único Mobius® incluem produtos para ajudar você a trabalhar de forma mais rápida e econômica. Nossos especialistas trabalharão junto com você durante todo o processo para ajudá-lo a atingir seus objetivos.
Leia mais sobre
Microbiorreator Mobius® Breez
Plataforma automatizada de cultura celular de perfusão de uso único de 2 ml, projetada para apoiar processos celulares suaves, adaptáveis e reprodutíveis. O sistema é capaz de acelerar uma ampla gama de aplicações, como desenvolvimento de linhagem celular, triagem e otimização de meios e desenvolvimento inicial de processos. O microbiorreator Mobius® Breez permite aumentar a eficiência e reduzir os prazos e custos de desenvolvimento em relação às tecnologias tradicionais que exigem mais consumo de material.
Benefícios
- Ele permite que os processos de perfusão alcancem altas densidades celulares em 2 ml
- Liberdade do trabalho manual com controle e monitoramento automatizados
- A flexibilidade operacional permite economizar tempo e custos de desenvolvimento
Biorreatores Mobius® de 3 l de uso único
Biorreator de tanque com agitação de uso único para cultura celular em escala de bancada nos modos de batelada alimentada ou de perfusão. Ele combina a previsibilidade do design de um tanque agitado com a flexibilidade do uso único, tornando-o a solução ideal para o desenvolvimento de processos de cultura celular em escala de bancada.
Benefícios
- Maximizar os recursos do laboratório reduzindo dias de inatividade entre os experimentos
- Compatível com uma ampla gama de controladores, eliminando a necessidade de comprar equipamentos adicionais para mudar para uma solução de uso único
- Funcionalidade comparável aos biorreatores de vidro convencionais
Biorreatores Mobius® iFlex
Prepare hoje mesmo seu processo para o futuro com a flexibilidade modular.
Comece sua transição para a instalação de biofabricação do futuro com os biorreatores Mobius® iFlex — um biorreator modular, de próxima geração, de alto desempenho e pronto para perfusão, com um design incomparável que pode suportar densidades celulares ultra-altas.
Os novos biorreatores Mobius® iFlex são um portfólio escalonável de biorreatores de tanque agitado que aproveita bolsas de uso único com maior resistência, feitas com nosso filme inovador Ultimus®. As aplicações de perfusão são suportadas com facilidade pela integração de uma torre de perfusão, que usa os conjuntos de filtros Cellicon® para reter as células no recipiente do biorreator enquanto remove os meios gastos.
Benefícios
- Alto desempenho com mistura e transferência de oxigênio aprimoradas
- Flexibilidade de executar processos de lote, de batelada alimentada
e de perfusão - Escalabilidade de 50 l a 2000 l
Recursos de produtos relacionados
- Data Sheet: Mobius® Breez Microbioreactor
The Mobius® Breez Microbioreactor is a 2 mL automated single-use perfusion cell culture platform designed to support gentle, adaptable, and reproducible cell processes. The system is capable of accelerating a range of applications such as cell line development, media screening and optimization, and early process development.
- Data Sheet: Mobius® iFlex Bioreactor
The Mobius® iFlex Bioreactor is a scalable family of single-use bioreactors, ranging from 50 L to 2000 L and suitable for process development and commercial manufacturing.
- Application Note: Scalability from Mobius® 3 L Single-Use Bioreactor
Properly scaling from Mobius® 3 L Single-Use Bioreactors to Mobius® iFlex Bioreactors for intensified processes is highly dependent on maintaining mixing, oxygenation, nutrient, and process control.
- Data Sheet: Mobius® CellReady 3 L Bioreactor
The Mobius® CellReady 3 L bioreactor is a convenient and cost-effective tool for the culture of clinical grade human mesenchymal stem cells (hMSCs). Popular multi-layer flatbed culture expansion techniques are cumbersome, time consuming and do not allow a constant monitoring of cells during the manufacturing process.
- Brochure: Process Development and Drug Manufacturing: Support Services
We provide comprehensive services for drug development and manufacturing, including technical and regulatory expertise and process development support.