Wichtige Dokumente
S5193
SYBR® Green JumpStart™ Taq ReadyMix™
for quantitative PCR, without MgCl2 in buffer
Synonym(e):
Hot start PCR master mix, sybr green PCR master mix, sybr green qPCR
Größe auswählen
€ 63,80
Voraussichtliches Versanddatum30. März 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 63,80
Voraussichtliches Versanddatum30. März 2025
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
liquid
Verwendung
sufficient for 100 reactions
sufficient for 20 reactions
sufficient for 400 reactions
Leistungsmerkmale
dNTPs included
hotstart
Konzentration
1.25 units/reaction (50 μL reaction volume)
Methode(n)
qPCR: suitable
Farbe
colorless
Aufnahme
purified DNA
Eignung
suitable for PCR
Anwendung(en)
agriculture
Kompatibilität
Bio-Rad MyiQ
Bio-Rad iCycler iQ
Bio-Rad iQ 5
for use with ABI 5700
for use with ABI 7000
for use with ABI 7300
for use with ABI 7500 Fast
for use with ABI 7500
for use with ABI 7700
for use with ABI 7900 Fast
for use with ABI 7900 HT
for use with ABI 7900
for use with ABI StepOne
for use with ABI StepOnePlus
for use with ABI ViiA 7
for use with Bio-Rad CFX384
for use with Bio-Rad CFX96
for use with Bio-Rad MJ Chromo4
for use with Bio-Rad MJ Opticon 2
for use with Bio-Rad MJ Opticon Cepheid SmartCycler
for use with Bio-Rad MJ Opticon
for use with Bio-Rad MiniOpticon
for use with Eppendorf® Mastercycler ep realplex2 s
for use with Eppendorf® Mastercycler ep realplex
for use with Illumina Eco qPCR
for use with Qiagen Corbett Rotor-Gene 3000
for use with Qiagen Corbett Rotor-Gene 6000
for use with Qiagen Corbett Rotor-Gene Q
for use with Roche LightCycler 480
for use with Strategene Mx3000P
for use with Strategene Mx3005P
for use with Strategene Mx4000
Nachweisverfahren
SYBR® Green
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Bei der RNA-Extraktion, reverser Transkription und quantitativer PCR[4]
- Bei der Analyse der Leptin- und Leptinrezeptorexpression. (PCR und Schmelzkurvenanalysen wurden durchgeführt)[5]
- Für die RNA-Isolierung aus Gewebe. (PCR und Schmelzkurvenanalysen wurden durchgeführt)[6]
- Bei der Echtzeit-PCR (rt-PCR) von revers transkribierter cDNA-Matrize[7][8]
- Für qPCR-Amplifikationen mit SYBR
- Für Multiplex-PCR
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Sie bietet die Vorteile der Antikörper-inaktivierten Heißstart-PCR mit SYBR Green-Nachweis in einer ReadyMix-Lösung und eignet sich ideal für Hochdurchsatz-Anwendungen; nur Primer und Matrizen werden benötigt.
- JumpStart™ Taq-DNA-Polymerase verhindert die Amplifikation unspezifischer Produkte, wodurch die Effizienz erhöht und eine höhere Zielausbeute erreicht wird.
- SYBR® Green JumpStart™ Taq ReadyMix für die SYBR-basierte qPCR ist mit MgCl2 formuliert oder mit einem separaten Fläschchen zur leichteren Optimierung erhältlich. ReadyMix-Lösungen sind mit röhrchen- und plattenbasierten Geräten kompatibel
- Dieser Mastermix sorgt für Konsistenz bei allen Reaktionen
- Zur Minimierung von Kontaminationen ausgelegt
- Reduzierte Primerdimere
- Kürzere Vorbereitungszeiten im Vergleich zu manuellen Methoden oder HotStart®-Methoden mit Wachs
- Ermöglicht die Vorbereitung von Reaktionen bei Raumtemperatur und enthält einen Fluoreszenzfarbstoff, was ideal für qPCR-Anwendungen ist
Verpackung
20RXN ist verpackt als 1 X 500 μl
100RXN ist verpackt als 1 X 2,5 ml
400RXN ist verpackt als 1 X 10 ml
500RXN ist verpackt als 1 X 12,5 ml
Sonstige Hinweise
Prinzip
SYBR Green I, ein gebräuchlicher fluoreszenter DNA-Bindungsfarbstoff, bindet alle doppelsträngige DNA. Die Detektion wird durch Messung des Fluoreszenzanstiegs über den gesamten Zyklus überwacht. Das Anregungsmaximum von SYBR Green I liegt bei 494 nm und das Emissionsmaximum bei 521 nm. Die Geräteeinstellungen für ROX-Referenzfarbstoff sind zufriedenstellend zur Messung des Referenzfarbstoffs für die quantitative PCR. Die Spezifität der SYBR-basierten QPCR-Detektion von Sigma wird durch die Integration der Heißstart-vermittelten Taq-Polymerase JumpStart Taq deutlich verbessert.
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
qPCR investigates gene expression, amplification, and alterations, crucial for tumor biology and understanding cancer genetics.
Watch these videos to learn how real time or quantitative PCR (qPCR) works and the benefits of both the SYBR Green-based and probe-based methods of qPCR assay.
Protokolle
Our SYBR Green qPCR Protocol is a method designed to detect accurate quantification of gene expression and RT-PCR reactions
Unser SYBR Green qPCR-Protokoll wird für den Nachweis einer genauen Quantifizierung der Genexpression und der RT-PCR-Reaktionen eingesetzt
Verwandter Inhalt
SYBR® Green I, a commonly used fluorescent DNA binding dye, binds all double-stranded DNA and detection is monitored by measuring the increase in fluorescence throughout the cycle. Explore our LuminoCt® and KiCqStart® products for Fast qPCR or JumpStart™ reagents for conventional qPCR
In der RT-qPCR oder quantitativen PCR mit reverser Transkription werden die Effekte der reversen Transkription und der quantitativen PCR oder Echtzeit-PCR für die Amplifikation und den Nachweis spezifischer Ziele kombiniert. Die RT-qPCR wird in vielen Anwendungen eingesetzt, darunter die Quantifizierung der Genexpressionsniveaus, die Validierung der RNA-Interferenz (RNAi) und der Nachweis von Krankheitserregern wie Viren.
RT-qPCR detects specific targets with applications in gene expression and pathogen detection.