Fortfahren mit
QR0100
SYBR™ Green Quantitative RT-PCR Kit
One step SYBR™ Green RT-qPCR with MMLV & hot-start Taq DNA Polymerase
Synonym(e):
SYBR™ Green Quantitative RT-qPCR-Kit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 536,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106300
€ 536,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
usage
sufficient for 250 reactions
feature
dNTPs included, hotstart
technique(s)
RT-qPCR: suitable, qPCR: suitable, whole genome amplification: suitable
color
colorless
input
purified RNA
compatibility
ABI 5700, ABI 7000, ABI 7300, ABI 7500 Fast, ABI 7500, ABI 7700, ABI 7900 HT , ABI 7900 HT Fast, ABI 7900, ABI StepOne, ABI StepOnePlus, ABI ViiA 7, Bio-Rad CFX384, Bio-Rad CFX96, Bio-Rad MJ Chromo4, Bio-Rad MJ Opticon 2, Bio-Rad MJ Opticon, Bio-Rad MiniOpticon, Bio-Rad MyiQ, Bio-Rad iCycler iQ, Bio-Rad iQ5, Cepheid SmartCycler, Eppendorf® Mastercycler ep realplex2 s, Eppendorf® Mastercycler ep realplex, Illumina Eco qPCR, Qiagen Corbett Rotor-Gene 3000, Qiagen Corbett Rotor-Gene 6000, Qiagen Corbett Rotor-Gene Q, Roche LightCycler 480, Strategene Mx3000P, Strategene Mx3005P, Strategene Mx4000
detection method
SYBR™ Green
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Das SYBR™ Green Quantitative RT-PCR Kit kombiniert reverses Moloney-Mausleukämievirus-Transkriptase-Enzym (M-MLV RT), JumpStart™ Taq DNA-Polymerase und SYBR Green I fluoreszierenden Farbstoff in ein RT-PCR-Kit, das für die Messung der Genexpression in nur einem Schritt konzipiert ist. Dieser praktische 2X gebrauchsfertige Mix enthält M-MLV RT, SYBR Green I Farbstoff, JumpStart™ Taq DNA-Polymerase, 99 % reine Desoxynucleotide, Puffer, Glaspassivator und Stabilisatoren. Die JumpStart™ Taq DNA-Polymerase ist ein Antikörper-inaktiviertes Heißstartenzym. Wenn die Reaktionstemperatur 70 °C erreicht, löst sich der DNA-Polymerase-Antikörper-Komplex auf und die Taq-DNA-Polymerase-Aktivität wird wiederhergestellt. Dieser Antikörper-Enzym-Komplex ermöglicht ein einfaches und bequemes Einrichten mit einem geringeren Kontaminationsrisiko als bei manuellen Heißstarttechniken.
Application
Das SYBR™ Green quantitative RT-qPCR-Kit wird in einem einstufigen Reverse-Transkriptase-Polymerase-Kettenreaktion(RT-PCR)-Assay wendet:
  • zum Nachweis von spezifischen genetischen Clustern von Noroviren der Genotypengruppen I und II
  • zur Chikungunya-Virus(CHIKV)-RNA-Quantifizierung
  • zum Nachweis der mRNA-Expressionswerte
  • zur Amplifikation von Gesamt-RNA aus humanen Endothelzellen aus der Nabelvene (HUVEC) und Prostatakrebszellen
Das SYBR Green Quantitative RT-PCR Kit bietet eine hohe Spezifizität und Reproduzierbarkeit. SYBR Green I, ein gebräuchlicher fluoreszenter DNA-Bindungsfarbstoff, bindet alle doppelsträngige DNA. Die Detektion wird durch Messung des Fluoreszenzanstiegs über den gesamten Zyklus überwacht. Das Anregungsmaximum von SYBR Green I liegt bei 494 nm und das Emissionsmaximum bei 521 nm. Die Spezifität der SYBR-basierten QPCR-Detektion von Sigma wird durch die Integration der Heißstart-vermittelten Taq-Polymerase JumpStart Taq deutlich verbessert. Das Kit wurde für die Verwendung mit Platten- sowie Röhrchen-Echtzeit-Instrumenten und mit dem LightCycler-Kapillarinstrument von Roche optimiert. Eine Referenzfarbe wird in einem separaten Fläschchen bereitgestellt, das in ABI-Nachweissystemen verwendet wird.
Features and Benefits
  • Die Master-Mischung ermöglicht höhere Beständigkeit und Reproduzierbarkeit von einer Reaktion zur nächsten
  • Verkürzung der Vorbereitungszeit und geringeres Kontaminationsrisiko durch mehrere Pipettierschritte
  • Kürzere Vorbereitungszeiten im Vergleich zu manuellen Methoden oder Heißstart-Methoden mit Wachs
  • JumpStart™Taq Polymerase reduziert Primer-Dimere und eine nichtspezifische Produktbildung
  • SYBR™ Green I Farbstoff ist preiswert, anwenderfreundlich sowie hochsensitiv.
  • Umfassende Instrumentenkompatibilität
  • Enthält ein separates ROX-Referenzfarbenfläschchen zur Reaktionsnormalisierung
Packaging
1 Kit reicht für 100 Reaktionen mit jeweils 50 μL aus.
Legal Information
SYBR is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Die Verwendung dieses Produkts unterliegt einem oder mehreren der folgenden US-Patente und entsprechenden Patentansprüchen außerhalb der USA: 5,994,056 und 6,171,785. Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine beschränkte, nicht übertragbare Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren gemäß den oben genannten Patentansprüchen für den ausschließlichen Gebrauch dieser Menge des Produktes für eigene, interne Forschungsanwendungen des Käufers. Es wird weder ausdrücklich noch implizit oder durch Rechtsverwirkung ein Rechtsanspruch unter anderen Patentsprüchen (wie z. B. Vorrichtungs- oder Systemansprüche in US-Patent Nr. 6,814,934) oder ein Rechtsanspruch zur Erbringung kommerzieller Leistungen jeglicher Art übertragen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Melden der Ergebnisse aus den Aktivitäten des Käufers gegen Entgelt oder andere kommerzielle Gegenleistungen. Dieses Produkt ist nur für Forschungszwecke vorgesehen. Diagnostische Anwendungen nach Roche-Patentansprüchen erfordern eine gesonderte Lizenz von Roche. Weitere Informationen über den Erwerb von Lizenzen erhalten Sie vom Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California, 94404, USA.
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
JumpStart is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L6544QR0200S5193
description
One step SYBR™ Green RT-qPCR with MMLV & hot-start Taq DNA Polymerase
description
For fast SYBR Green quantitative PCR
description
One step RT-qPCR for probe-based methods, MMLV & hot-start Taq
description
for quantitative PCR, without MgCl2 in buffer
technique(s)
whole genome amplification: suitable, RT-qPCR: suitable
technique(s)
whole genome amplification: suitable, qPCR: suitable, RT-qPCR: suitable
technique(s)
RT-qPCR: suitable, whole genome amplification: suitable
technique(s)
RT-qPCR: suitable, whole genome amplification: suitable
usage
sufficient for 250 reactions
usage
sufficient for 2000 reactions, sufficient for 100 reactions, sufficient for 500 reactions
usage
sufficient for 250 reactions
usage
sufficient for 100 reactions, sufficient for 400 reactions, sufficient for 20 reactions
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
input
purified RNA
input
purified DNA
input
purified RNA
input
purified DNA
compatibility
Bio-Rad MyiQ, Bio-Rad CFX96, Illumina Eco qPCR, Qiagen Corbett Rotor-Gene 6000, Eppendorf® Mastercycler ep realplex2 s, Bio-Rad iCycler iQ, Bio-Rad MJ Chromo4, ABI StepOne, ABI 7500 Fast, Bio-Rad iQ5, ABI 7900 HT , Strategene Mx4000, Qiagen Corbett Rotor-Gene 3000, ABI 7300, Bio-Rad MiniOpticon, Cepheid SmartCycler, Bio-Rad MJ Opticon 2, Strategene Mx3000P, Roche LightCycler 480, ABI 5700, Strategene Mx3005P, Qiagen Corbett Rotor-Gene Q, ABI StepOnePlus, ABI ViiA 7, Bio-Rad CFX384, ABI 7000, ABI 7900 HT Fast, ABI 7700
compatibility
for use with Bio-Rad MiniOpticon, for use with ABI StepOnePlus, for use with ABI ViiA 7, for use with Qiagen Corbett Rotor-Gene 6000, Bio-Rad iQ 5, for use with ABI 7500 Fast, for use with Bio-Rad CFX96, for use with Roche LightCycler 480, for use with Eppendorf® Mastercycler ep realplex, for use with ABI 5700, Bio-Rad iCycler iQ, for use with Qiagen Corbett Rotor-Gene 3000, for use with ABI 7300, for use with ABI 7900 HT, for use with Illumina Eco qPCR, for use with Strategene Mx3000P, for use with Bio-Rad MJ Opticon Cepheid SmartCycler, for use with Bio-Rad MJ Chromo4, for use with ABI 7000, Bio-Rad MyiQ, for use with Bio-Rad MJ Opticon 2, for use with Qiagen Corbett Rotor-Gene Q, for use with Strategene Mx4000, for use with ABI 7700, for use with Bio-Rad CFX384, for use with ABI 7900 Fast, for use with Strategene Mx3005P, for use with Eppendorf® Mastercycler ep realplex2 s
compatibility
Bio-Rad MyiQ, ABI 7900, Bio-Rad MJ Opticon 2, Bio-Rad iCycler iQ, ABI 7700, ABI 7300, ABI 5700, ABI 7900 HT , Bio-Rad iQ5, Strategene Mx4000, ABI 7500, Illumina Eco qPCR, Qiagen Corbett Rotor-Gene 3000, Cepheid SmartCycler, ABI 7000, ABI StepOnePlus, Qiagen Corbett Rotor-Gene Q, Bio-Rad CFX96, Eppendorf® Mastercycler ep realplex2 s, Strategene Mx3005P, Strategene Mx3000P, ABI 7900 HT Fast, Bio-Rad MiniOpticon, Qiagen Corbett Rotor-Gene 6000, Roche LightCycler 480, ABI 7500 Fast, Bio-Rad CFX384, Bio-Rad MJ Chromo4, ABI ViiA 7
compatibility
Bio-Rad iQ 5, for use with ABI StepOne, for use with ABI 7700, for use with Eppendorf® Mastercycler ep realplex2 s, for use with Bio-Rad MJ Opticon 2, for use with ABI 7500, for use with ABI 7500 Fast, for use with Roche LightCycler 480, Bio-Rad MyiQ, for use with ABI 5700, for use with Strategene Mx4000, for use with ABI 7000, for use with Bio-Rad CFX96, for use with ABI 7900, for use with ABI 7900 Fast, for use with Bio-Rad MJ Chromo4, for use with ABI 7300, for use with ABI 7900 HT, for use with ABI ViiA 7, for use with Illumina Eco qPCR, for use with Qiagen Corbett Rotor-Gene Q, for use with Strategene Mx3000P, for use with Strategene Mx3005P, for use with Bio-Rad CFX384, for use with Qiagen Corbett Rotor-Gene 3000, for use with Qiagen Corbett Rotor-Gene 6000, for use with Bio-Rad MJ Opticon Cepheid SmartCycler, Bio-Rad iCycler iQ, for use with Bio-Rad MiniOpticon, for use with ABI StepOnePlus
Signalwort
Danger
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
WGK
WGK 3
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)