Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
form
liquid
usage
sufficient for 100 reactions, sufficient for 400 reactions
feature
Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR, dNTPs included, hotstart
concentration
0.75 units/reaction (50 μL reaction volume)
technique(s)
PCR: suitable using : suitable, WGA
color
red
input
purified DNA
application(s)
agriculture
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Der JumpStart Taq-Antikörper in der Reaktionsmischung inaktiviert die Taq DNA-Polymerase bei Raumtemperatur. Während des ersten Denaturierungsschritts der PCR dissoziiert der Komplex und die volle Polymeraseaktivität wird wiederhergestellt.
Durch den inerten roten Farbstoff ist leicht zu bestätigen, dass das Enzym zugegeben und gründlich gemischt wurde. Nach der PCR, können Aliquote ohne Zusatz eines Ladepuffers direkt auf ein Agarosegel aufgetragen werden. Der inerte rote Farbstoff hat keinen Einfluss auf die automatisierte Sequenzierung, den Aufschluss des Restriktionsenzyms, die Ligation oder andere nachfolgende Schritte. Das PCR-Produkt kann bei Bedarf durch Standard-Aufreinigungsmethoden einfach vom Farbstoff getrennt werden.
Die Verwendung von JumpStart ReadyMix reduziert Pipettierschritte und die Kontaminationsgefahr. Der Hot-Start-Mechanismus ermöglicht die Vorbereitung bei Raumtemperatur, wodurch es sich ideal für Anwendungen mit hohem Durchsatz eignet.
Application
- Für die Multiplex-PCR
- Für die Amplifikation mit reduzierter nicht spezifischer Verstärkung
- Für die Hochdurchsatz-PCR-Amplifikation komplexer Matrizen
- Für die Amplifikation von Primern, die für die Pathogenitäts-assoziierten Gene von Clavibacter michiganensis entwickelt wurdenPMID 25481293
- Für die PCR-Amplifikation das menschlichen TMPRSS6-GensPMID 19818657
Features and Benefits
- Die DNA-Polymerase JumpStart™ REDTaq® ist ein Antikörper-inaktiviertes Hot-Start-Enzym, das die nichtspezifische Amplifikation minimiert und gleichzeitig die Ausbeute und Spezifität erhöht.
- Die DNA-Polymerase JumpStart Taq bietet ungeachtet der Matrizenkonzentration eine ausgezeichnete Amplifikation
- Der REDTaq JumpStart ReadyMix reduziert Pipettierschritte und die Kontaminationsgefahr. Der Hot-Start-Mechanismus ermöglicht die Vorbereitung bei Raumtemperatur, wodurch er sich ideal für Anwendungen mit hohem Durchsatz eignet
- Durch den inerten roten Farbstoff ist leicht zu bestätigen, dass das Reagens korrekt gemischt wurde
- Andere Ladefarbstoffe sind nicht erforderlich. Aliquote können nach der Reaktion direkt auf ein Agarosegel aufgetragen werden
Packaging
20RXN ist verpackt als 1 X 500 μL.
100RXN ist verpackt als 1 X 2,5 mL.
800RXNPackungsgröße: 1 X 20 ml
Other Notes
Legal Information
Antikörper lizenziert für In-vitro-Forschung unter U.S. Patente Nr. 5,338,671 und 5,587,287 und der entsprechenden Patente in anderen Ländern.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description for High-throughput PCR of complex templates | description Complete optimized reagent for hot-start PCR at 2X concentration | description for PCR | description Complete PCR reagent with standard Taq DNA Polymerase and inert dye |
| color red | color colorless | color red | color red |
| usage sufficient for 100 reactions, sufficient for 400 reactions | usage sufficient for 100 reactions, sufficient for 400 reactions | usage sufficient for 100 reactions, sufficient for 20 reactions, sufficient for 800 reactions | usage sufficient for 100 reactions, sufficient for 20 reactions |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture |
| input purified DNA | input - | input purified DNA | input purified DNA |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under JumpStart™ REDTaq® ReadyMix™ Reaktionsmischung
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-20-2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?