Merck
KCQS00
Sigma-Aldrich
KiCqStart® SYBR® Green qPCR-Fertigmix
For Bio-Rad, Cepheid, Eppendorf, Illumina, Corbett, and Roche systems
Synonym(e):
qPCR master mix, sybr green qPCR
Größe auswählen
250 REACTIONS
€ 312,00
1250 REACTIONS
€ 1.390,00
€ 312,00
Voraussichtliches Versanddatum26. März 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 REACTIONS
€ 312,00
1250 REACTIONS
€ 1.390,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41106300
NACRES:
NA.55
€ 312,00
Voraussichtliches Versanddatum26. März 2025
Form
liquid
Verwendung
sufficient for 1250 reactions
sufficient for 250 reactions
sufficient for 5000 reactions
Leistungsmerkmale
dNTPs included
hotstart
Lagerbedingungen
protect from light
Methode(n)
qPCR: suitable
Farbe
colorless
Aufnahme
purified DNA
Kompatibilität
for use with Bio-Rad CFX384
for use with Bio-Rad CFX96
for use with Bio-Rad MJ Chromo4
for use with Bio-Rad MJ Opticon 2
for use with Bio-Rad MJ Opticon Cepheid SmartCycler
for use with Bio-Rad MiniOpticon
for use with Bio-Rad MyiQ
for use with Eppendorf® Mastercycler ep realplex2 s
for use with Eppendorf® Mastercycler ep realplex
for use with Illumina Eco qPCR
for use with Qiagen Corbett Rotor-Gene 3000
for use with Qiagen Corbett Rotor-Gene 6000
for use with Qiagen Corbett Rotor-Gene Q
for use with Roche LightCycler 480
Nachweisverfahren
SYBR® Green
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
KiCqStart SYBR Green qPCR Readymix ist ein 2X-konzentrierter, gebrauchsfertiger Mastermix, der alle Komponenten, bis auf Primer und Matrize, für quantitative Echtzeit-PCR (qPCR) enthält. Diese einzigartige Kombination aus proprietären Puffern, Stabilisatoren und Hot-Start-Taq-DNA-Polymerase bietet maximale PCR-Effizienz, Sensitivität, Spezifität und ein robustes Fluoreszenzsignal unter Anwendung von schnellen oder herkömmlichen Zyklusprotokollen mit SYBR Green qPCR.
Eine hochspezifische Amplifikation ist für eine erfolgreiche qPCR mit SYBR Green I-Färbetechnologie unerlässlich, da dieser Farbstoff an alle während der Amplifikation erzeugten dsDNA-Moleküle bindet und diese nachweist. Hot-Start-Taq-DNA-Polymerase ist Antikörper-vermittelt und somit vor dem anfänglichen PCR-Denaturierungsschritt inaktiv.
Anwendung
KiCqStart® SYBR® Green qPCR ReadyMix wird verwendet, um eine quantitative Echtzeit-PCR (qPCR)[1][2] für die Amplifikation und Quantifizierung von genomischer DNA aus dem humanen Darmbakterium Prevotella copri durchzuführen.[3]
PCR-Anwendungen:
  • Genexpressionen
  • DNA-Quantifizierung
  • CHiP
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Assay-Ergebnisse in nur 33 Minuten
  • Hocheffiziente und empfindliche Echtzeit-PCR-Ergebnisse
  • Wenig bis keine Optimierung erforderlich
Komponenten
2X Reaktionspuffer mit optimierten Konzentrationen von MgCl2, dNTPs (dATP, dCTP, dGTP, dTTP), KiCqStart Taq-DNA-Polymerase, SYBR-Green-Farbstoff und Stabilisatoren
Verpackung:
250 Reaktionen* = 2 X 1,25-ml-Röhrchen
1250 Reaktionen* = 10 X 1,25-ml-Röhrchen
5000 Reaktionen* = 1 X 50-ml-Röhrchen
* Anzahl der Reaktionen auf Grundlage eines Volumens von 20 μl
Sonstige Hinweise
Lagerbedingungen:
KiCqStart SYBR Green qPCR-Fertigmix ist bei lichtgeschützter Lagerung in einem Gefrierschrank mit konstanter Temperatur bei -20 °C 1 Jahr lang stabil. Zur bequemeren Nutzung kann der Mix ungefroren bis zu 6 Monate bei +2 bis +8 °C aufbewahrt werden. Nach dem Auftauen die Bestandteile vor der Verwendung gründlich mischen. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen wird nicht empfohlen. Nichtsdestotrotz zeigte das Produkt nach 20 Einfrier-/Auftauzyklen bzw. 2 Monaten Lagerung bei +20 °C keinen Leistungsverlust.
Instrumentenkompatibilität:
Verschiedene Echtzeit-PCR-Systeme nutzen verschiedene Strategien für die Normalisierung von Fluoreszenzsignalen und zur Korrektur optischer Abweichungen zwischen den Wells. Es ist entscheidend, das geeignete qPCR-Reagenz für Ihr spezifisches Instrument zu wählen. KiCqStart SYBR Green qPCR-Fertigmix enthält keinen internen Referenzfarbstoff. Kompatible Instrumente sind:
  • Bio-Rad® CFX384
  • Bio-Rad CFX96
  • Bio-Rad MiniOpticon
  • Bio-Rad/MJ Chromo4
  • Bio-Rad/MJ Opticon 2
  • Bio-Rad/MJ Opticon
  • Cepheid SmartCycler®
  • Eppendorf Mastercycler® ep realplex
  • Eppendorf Mastercycler ep realplex2 s
  • Illumina Eco qPCR
  • Qiagen/Corbett Rotor-Gene® 3000
  • Qiagen/Corbett Rotor-Gene 6000
  • Qiagen/Corbett Rotor-Gene Q
  • Roche LightCycler® 480
Rechtliche Hinweise
Bio-Rad is a registered trademark of Bio-Rad Laboratories, Inc.
CFX384 is a trademark of Bio-Rad Laboratories, Inc.
CFX96 is a trademark of Bio-Rad Laboratories, Inc.
Chromo4 is a trademark of Bio-Rad Laboratories, Inc.
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
KiCqStart is a registered trademark of QIAGEN Beverly Inc.
LightCycler is a registered trademark of Roche
Mastercycler is a registered trademark of Eppendorf AG
MiniOpticon is a trademark of Bio-Rad Laboratories, Inc.
Opticon is a trademark of Bio-Rad Laboratories, Inc.
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Rotor-Gene is a registered trademark of Qiagen GmbH
SYBR is a registered trademark of Life Technologies
SmartCycler is a registered trademark of Cepheid, Inc.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Muthappa Senthil-Kumar et al.
Nature protocols, 9(7), 1549-1562 (2014-06-06)
Tobacco rattle virus (TRV)-based virus-induced gene silencing (VIGS) is widely used in various plant species to downregulate the expression of a target plant gene. TRV is a bipartite, positive-strand RNA virus with the TRV1 and TRV2 genomes. To induce post-transcriptional
Tsion Zewdu Minas et al.
Oncotarget, 8(21), 34141-34163 (2016-05-19)
Ewing sarcoma (ES) involves a tumor-specific chromosomal translocation that produces the EWS-FLI1 protein, which is required for the growth of ES cells both in vitro and in vivo. However, an EWS-FLI1-driven transgenic mouse model is not currently available. Here, we
Phebe Verbrugghe et al.
BMC microbiology, 21(1), 23-23 (2021-01-13)
Since its discovery in 2007, the importance of the human gut bacterium Prevotella copri (P. copri) has been widely recognized with its links to diet and health status and potential as next generation probiotic. Therefore, precise, convenient and cost-effective diagnostic
NLRX1 Enhances Glutamate Uptake and Inhibits Glutamate Release by Astrocytes
Mahmoud S, et al.
Cells, 8(5), 400-400 (2019)
YK-4-279 effectively antagonizes EWS-FLI1 induced leukemia in a transgenic mouse model.
Minas TZ
Oncotarget, 6(35), 37678-37694 (2015)
Artikel
After a traditional PCR has been completed, the PCR/qPCR data analysis is conducted by resolution through an agarose gel or, more recently, through a capillary.
Nach Abschluss einer herkömmlichen PCR erfolgt die Analyse der PCR/qPCR-Daten durch Auflösung in einem Agarosegel oder aktueller durch eine Kapillare.
PCR assay guide navigates you through primer validation and other assay optimization factors to ensure high sensitivity and specificity for optimum DNA/ RNA quantification.
Der PCR-Assay-Leitfaden führt Sie durch die Primer-Validierung und andere Faktoren der Assay-Optimierung, um eine hohe Sensitivität und Spezifität für eine optimale DNA/RNA-Quantifizierung zu gewährleisten.
Alle anzeigen
Protokolle
Quantitative PCR protocol using SYBR Green reagents. Procedure supports most qPCR instruments.
Bei der Gradienten-PCR zur Assay-Optimierung wird die optimale Hybridisierungstemperatur (Ta) der Primer bestimmt, indem identische Reaktionen mit einer feststehenden Primer-Konzentration in einem ganzen Hybridisierungstemperaturen-Bereich getestet werden.
Die Analyse von Genexpressionsdaten erfordert eine stabile Referenz- oder Ladekontrolle. Diese Referenz besteht in der Regel aus einem oder mehreren Referenzgenen.
Verwandter Inhalt
SYBR® Green I, a commonly used fluorescent DNA binding dye, binds all double-stranded DNA and detection is monitored by measuring the increase in fluorescence throughout the cycle. Explore our LuminoCt® and KiCqStart® products for Fast qPCR or JumpStart™ reagents for conventional qPCR