Merck
M8787
Sigma-Aldrich
Magnesiumchlorid -Lösung
PCR Reagent, 25 mM MgCI2 solution for PCR
Synonym(e):
PCR optimization
About This Item
Lineare Formel:
MgCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
95.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.52
Qualität
PCR Reagent
Qualitätsniveau
200
300
Form
liquid
Verpackung
vial of 1.5 mL
Konzentration
25 mM±1 mM
Methode(n)
PCR: suitable
Farbe
colorless
Anwendung(en)
agriculture
diagnostic assay manufacturing
Fremdaktivität
DNase, RNase, none detected
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChIKey
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Magnesiumchloridlösung eignet sich für die Optimierung der Polymerase-Kettenreaktion (PCR). Magnesiumchlorid dient als Quelle für Magnesiumionen für Polymerase-Kettenreaktionen (PCR). Es beeinflusst die Primer-Matrix-Anlagerungstemperatur, Genauigkeit, Spezifizität und Ausbeute. Überschüssige Mengen Magnesium können einen Anstieg der nichtspezifischen Produkte bewirken, während ein Magnesiummangel eine geringere Ausbeute zur Folge haben kann.
Anwendung
Magnesiumchloridlösung wird als Komponente von Folgendem eingesetzt:
  • Amplifikationsmischung für die Polymerase-Kettenreaktion (PCR)
  • Amplifikationsmischung für eine Inter Simple Sequence Repeats-PCR (ISSR)
  • Reaktionspuffer bei der Internal transcribed spacer-PCR-Amplifikation (ITS) und Restriktionsanalyse (ITS-PCR-RFLP) des 16S-23S-rRNA-Gens
  • PCR-Mastermix für die quantitative Reverse-Transkriptase-Polymerase-Kettenreaktion (qRT-PCR) zur Amplifikation von revers transkribierter cDNA
  • Reaktionsmischung für RT-PCR zur Bewertung der Genexpression
Eignung
Für die Optimierung von Polymerase-Kettenreaktionen geeignet.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Molecular characterization of Fusarium oxysporum f. sp. cubense isolates from banana
Das A, et al.
Pest Management in Horticultural Ecosystems , 18(2), 171-178 (2012)
Massimiliano Bergallo et al.
American journal of perinatology, 36(10), 1060-1065 (2018-12-01)
Transcription of human endogenous retrovirus (HERV) elements is usually suppressed by epigenetic factors such as DNA methylation and heterochromatin silencing by histone modifications. There is an association between maternal smoking during pregnancy and DNA methylation levels in placental tissue and
Genome subtyping of autochthonous Bacillus species isolated from Iru, a fermented Parkia biglobosa seed
Adewumi G A, et al.
Food Biotechnology, 28(3), 250-268 (2014)
Kadri Õunap et al.
PloS one, 10(7), e0133841-e0133841 (2015-07-28)
The human WBSCR22 protein is a 18S rRNA methyltransferase involved in pre-rRNA processing and ribosome 40S subunit biogenesis. Recent studies have shown that the protein function in ribosome synthesis is independent of its enzymatic activity. In this work, we have
Takeshi Tomita et al.
PloS one, 9(9), e108957-e108957 (2014-10-01)
Celastramycin A, a small molecule that inhibits the production of antibacterial peptides in an ex vivo culture system of Drosophila, suppresses the TNFα-mediated induction of IL-8 in mammalian cells. To understand its molecular mechanism, we examined Celastramycin A binding proteins
Artikel
Quality DNA crucial for meaningful data; intact DNA key for successful chromosomal aberration analysis from FFPE tissues.
SeqPlex™-I WTA kit amplifies RNA for NGS, enabling genomic studies from limited samples.
Protokolle
Unser SYBR Green qPCR-Protokoll wird für den Nachweis einer genauen Quantifizierung der Genexpression und der RT-PCR-Reaktionen eingesetzt
Our SYBR Green qPCR Protocol is a method designed to detect accurate quantification of gene expression and RT-PCR reactions
Verwandter Inhalt
KOD One™ PCR Master Mix overview for ultra-fast PCR with high specificity, fidelity, and yield
KOD One™ PCR Master Mix overview for ultra-fast PCR with high specificity, fidelity, and yield