Wichtige Dokumente
QR0200
Quantitative RT-PCR ReadyMix™
One step RT-qPCR for probe-based methods, MMLV & hot-start Taq
Synonym(e):
1-Schritt RT-qPCR-Mix, Quantitativer Echtzeit-PCR-Mastermix
Größe auswählen
€ 580,00
Voraussichtliches Versanddatum01. April 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 580,00
Voraussichtliches Versanddatum01. April 2025
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Verwendung
sufficient for 250 reactions
Leistungsmerkmale
dNTPs included
hotstart
Methode(n)
RT-qPCR: suitable
Farbe
colorless
Aufnahme
purified RNA
Kompatibilität
ABI 5700
ABI 7000
ABI 7300
ABI 7500 Fast
ABI 7500
ABI 7700
ABI 7900 HT
ABI 7900 HT Fast
ABI 7900
ABI StepOne
ABI StepOnePlus
ABI ViiA 7
Bio-Rad CFX384
Bio-Rad CFX96
Bio-Rad MJ Chromo4
Bio-Rad MJ Opticon 2
Bio-Rad MJ Opticon
Bio-Rad MiniOpticon
Bio-Rad MyiQ
Bio-Rad iCycler iQ
Bio-Rad iQ5
Cepheid SmartCycler
Eppendorf® Mastercycler ep realplex2 s
Eppendorf® Mastercycler ep realplex
Illumina Eco qPCR
Qiagen Corbett Rotor-Gene 3000
Qiagen Corbett Rotor-Gene 6000
Qiagen Corbett Rotor-Gene Q
Roche LightCycler 480
Strategene Mx3000P
Strategene Mx3005P
Strategene Mx4000
Nachweisverfahren
probe-based
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Der Master-Mix ermöglicht höhere Beständigkeit und Reproduzierbarkeit von einer Reaktion zur nächsten.
- Reduziertes Kontaminationsrisiko durch weniger Pipettierschritte.
- Kürzere Vorbereitungszeiten im Vergleich zu manuellen Methoden oder Heißstart-Methoden mit Wachs
- JumpStart™Taq Polymerase reduziert Primer-Dimere und eine nichtspezifische Produktbildung
- Umfassende Instrumentenkompatibilität
- Enthält ein separates ROX-Referenzfarbenfläschchen zur Reaktionsnormalisierung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Nur Kit-Komponenten
- Probe Based qRT-PCR ReadyMix 2 X
- Moloney Murine Leukemia Viral Reverse Transcriptase (M-MLV RT) 5000 U
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Viral RNA Extraction Buffer (VRE100) and related reagents for qRT-PCR and additional viral RNA analyses.
RT-qPCR products combine the effective of Reverse Transcriptase with hot-start taq-directed antibody in convenient ReadyMixes for probe-based or SYBR® Green based applications.
Small interfering RNAs (siRNAs) are powerful tools for gene expression knockdown, widely used in molecular biology.
qPCR investigates gene expression, amplification, and alterations, crucial for tumor biology and understanding cancer genetics.
Protokolle
Reverse transcription (RT) is the process of converting RNA to cDNA using a reverse transcriptase enzyme and dNTPs.
Verwandter Inhalt
Die GenElute™-E Single-Spin-Technologie für die Aufreinigung von DNA und RNA ermöglicht die schnelle Isolierung und Aufreinigung von DNA und RNA aus Säugetierzellen, Blut, Gewebe und Pflanzengewebeproben.
GenElute™-E Single Spin DNA and RNA purification technology enables rapid DNA and RNA extraction and purification from mammalian cells, blood, tissue, and plant tissue samples.