Fortfahren mit
KCQS02
KiCqStart® SYBR® Green qPCR-Fertigmix
with ROX for ABI instruments
Synonym(e):
qPCR master mix, sybr green qPCR
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 reactions
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 341,00
1250 reactions
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.380,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106300
€ 341,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
usage
sufficient for 1250 reactions, sufficient for 250 reactions, sufficient for 5000 reactions
feature
dNTPs included, hotstart
storage condition
protect from light
technique(s)
RT-qPCR: suitable, qPCR: suitable
color
colorless
input
purified DNA
compatibility
for use with ABI 5700, for use with ABI 7000, for use with ABI 7300, for use with ABI 7700, for use with ABI 7900 HT Fast, for use with ABI 7900 HT, for use with ABI 7900, for use with ABI StepOne, for use with ABI StepOnePlus
detection method
SYBR® Green
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
KiCqStart SYBR Green qPCR Readymix ist ein 2X-konzentrierter, gebrauchsfertiger Mastermix, der alle Komponenten, bis auf Primer und Matrize, für quantitative Echtzeit-PCR (qPCR) enthält. Diese einzigartige Kombination aus proprietären Puffern, Stabilisatoren und Hot-Start-Taq-DNA-Polymerase bietet maximale PCR-Effizienz, Sensitivität, Spezifität und ein robustes Fluoreszenzsignal unter Anwendung von schnellen oder herkömmlichen Zyklusprotokollen mit SYBR Green qPCR.
Eine hochspezifische Amplifikation ist für eine erfolgreiche qPCR mit SYBR Green I-Färbetechnologie unerlässlich, da dieser Farbstoff an alle während der Amplifikation erzeugten dsDNA-Moleküle bindet und diese nachweist. Hot-Start-Taq-DNA-Polymerase ist Antikörper-vermittelt und somit vor dem anfänglichen PCR-Denaturierungsschritt inaktiv.
Application
KiCqStart®-SYBR®-Green-qPCR-ReadyMix wird wie folgt verwendet:
  • bei der Amplifikation und Quantifizierung von cDNA, die in einem zweistufigen RT-qPCR-Assay aus RNA aus Mäusehirnproben revers transkribiert wurde
  • zum Analysieren von DNA, die mittels ChIP-Technik aufgereinigt wurde
  • zum Durchführen einer Genexpressionsanalyse
  • bei der Amplifikation von RNA, die durch quantitative Echtzeit-Polymerase-Kettenreaktion (PCR) aus Herzen von erwachsenen TL-Wildtyp-Fischen isoliert wurde [1]
PCR-Anwendungen:
  • Genexpressionen
  • DNA-Quantifizierung
  • CHiP
Features and Benefits
  • Assay-Ergebnisse in nur 33 Minuten
  • Hocheffiziente und empfindliche Echtzeit-PCR-Ergebnisse
  • Wenig bis keine Optimierung erforderlich
Other Notes
2X Reaktionspuffer enthält optimierte Konzentrationen von MgCl2, dNTP, (dATP, dCTP, dGTP, dTTP), KiCqStart Taq-DNA-Polymerase, SYBR-Green-Farbstoff, ROX-Referenzfarbstoff (für 580–585 nm Anregung) und Stabilisatoren.
Verpackung:
250 Reaktionen* = 2 X 1,25-mL-Röhrchen
1250 Reaktionen* = 10 X 1,25-mL-Röhrchen
5000 Reaktionen* = 1 X 50-mL-Röhrchen
* Anzahl der Reaktionen auf Grundlage eines Volumens von 20 μL
Lagerbedingungen:
KiCqStart SYBR Green qPCR-Fertigmix ist bei lichtgeschützter Lagerung in einem Gefrierschrank mit konstanter Temperatur bei -20 °C 1 Jahr lang stabil. Zur bequemeren Nutzung kann der Mix ungefroren bis zu 6 Monate bei +2 bis +8 °C aufbewahrt werden. Nach dem Auftauen die Bestandteile vor der Verwendung gründlich mischen. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen wird nicht empfohlen. Nichtsdestotrotz zeigte das Produkt nach 20 Einfrier-/Auftauzyklen bzw. 2 Monaten Lagerung bei +20 °C keinen Leistungsverlust.
Legal Information
KiCqStart is a registered trademark of QIAGEN Beverly Inc.
ROX is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SYBR is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
KCQS00KCQS01KCQS07
technique(s)
RT-qPCR: suitable
technique(s)
RT-qPCR: suitable
technique(s)
RT-qPCR: suitable
technique(s)
RT-qPCR: suitable
input
purified DNA
input
purified DNA
input
purified DNA
crude DNA
input
purified RNA
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
detection method
SYBR® Green
detection method
SYBR® Green
detection method
SYBR® Green
detection method
probe-based
compatibility
for use with ABI 5700, for use with ABI 7300, for use with ABI 7900 HT Fast, for use with ABI StepOnePlus, for use with ABI 7000, for use with ABI 7700
compatibility
for use with Bio-Rad CFX384, for use with Bio-Rad CFX96, for use with Bio-Rad MJ Chromo4, for use with Bio-Rad MJ Opticon 2, for use with Bio-Rad MJ Opticon Cepheid SmartCycler, for use with Bio-Rad MiniOpticon, for use with Bio-Rad MyiQ, for use with Eppendorf® Mastercycler ep realplex2 s, for use with Illumina Eco qPCR, for use with Qiagen Corbett Rotor-Gene 3000, for use with Qiagen Corbett Rotor-Gene 6000, for use with Qiagen Corbett Rotor-Gene Q, for use with Roche LightCycler 480
compatibility
for use with ABI 7500 Fast, for use with ABI ViiA 7, for use with Agilent AriaMx, for use with Douglas Scientific IntelliQube, for use with Qiagen Rotor-Gene Q, for use with QuantStudio, for use with Strategene Mx3000P, for use with Strategene Mx3005P, for use with Strategene Mx4000
compatibility
Bio-Rad CFX384, Bio-Rad CFX96, Bio-Rad MJ Chromo4, Bio-Rad MJ Opticon 2, Bio-Rad MiniOpticon, Eppendorf® Mastercycler ep realplex2 s, Illumina Eco qPCR, Qiagen Corbett Rotor-Gene 3000, Qiagen Corbett Rotor-Gene 6000, Qiagen Corbett Rotor-Gene Q, Roche LightCycler 480
usage
sufficient for 1250 reactions, sufficient for 5000 reactions, sufficient for 250 reactions
usage
sufficient for 1250 reactions, sufficient for 250 reactions, sufficient for 5000 reactions
usage
sufficient for 1250 reactions, sufficient for 250 reactions, sufficient for 5000 reactions
usage
sufficient for 500 reactions
Still not finding the right product?
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)