Fortfahren mit
S9194
SYBR Green JumpStart Taq ReadyMix für durchsatzhohe qPCR
SYBR Green qPCR reagent, passive reference dye included
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
20 reactions
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 65,90
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106300
€ 65,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
usage
sufficient for 20 reactions, sufficient for 2000 reactions, sufficient for 400 reactions
feature
dNTPs included, hotstart
concentration
1.25 units/reaction (50 μL reaction volume)
technique(s)
qPCR: suitable, whole genome amplification: suitable
color
colorless
input
purified DNA
compatibility
for use with ABI 5700, for use with ABI 7000, for use with ABI 7300, for use with ABI 7700, for use with ABI 7900 Fast, for use with ABI 7900 HT, for use with ABI 7900, for use with ABI StepOne, for use with ABI StepOnePlus
detection method
SYBR Green
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
SYBR Green JumpStart Taq ReadyMix ist ein gebrauchsfertiger, doppelt konzentrierter Master-Mix, in der SYBR Green I, JumpStart Taq-DNA-Polymerase, 99 % reine Desoxynukleotide (dNTP) und Reaktionspuffer enthalten sind, was sie zur idealen Lösung für die Durchführung einer durchsatzhohen quantitativen PCR macht. Der Farbstoff SYBR Green I erkennt und bindet jegliche dsDNA, die während der Amplifikation gebildet wird. Die JumpStart Taq DNA-Polymerase ist ein Antikörper-inaktiviertes Heißstartenzym. Wenn die Reaktionstemperatur 70 °C erreicht, löst sich der DNA-Polymerase-Antikörper-Komplex auf und die Taq-DNA-Polymerase-Aktivität wird wiederhergestellt. Dieser Antikörper-Enzym-Komplex ermöglicht ein einfaches und bequemes Einrichten mit einem geringeren Kontaminationsrisiko als bei manuellen Heißstarttechniken.
Application
SYBR Green JumpStart Taq ReadyMix für durchsatzhohe qPCR wird für die Amplifikation und Quantifizierung von Transkripten zur Analyse der Genexpression in der zweistufigen quantitativen Reverse-Transkriptase-PCR (RT-qPCR) verwendet. Er wird außerdem für die quantitative Polymerase-Kettenreaktion (qPCR) von revers transkribierter cDNA eingesetzt.
Features and Benefits
  • Der Farbstoff SYBR Green I bindet doppelsträngige DNA und ist ideal zur Quantifizierung einer beliebigen DNA-Sequenz geeignet. Der Nachweis wird durch Messung des Fluoreszenzanstiegs während des gesamten Zyklus überwacht.
  • JumpStart-Taq-DNA-Polymerase verhindert die Amplifikation unspezifischer Produkte, während eine höhere Zielausbeute erreicht wird.
  • Enthält einen internen Referenzfarbstoff zur Reaktionsnormalisierung. Das Anregungsmaximum liegt bei 586 nm und das Emissionsmaximum bei 605 nm.
  • SYBR Green JumpStart Taq ReadyMix verkürzt die Vorbereitungszeit und verringert das Kontaminationsrisiko infolge mehrerer Pipettierschritte.
  • Der Master-Mix ermöglicht höhere Beständigkeit und Reproduzierbarkeit von einer Reaktion zur nächsten
  • Kürzere Vorbereitungszeiten im Vergleich zu manuellen Methoden oder Heißstart-Methoden mit Wachs
  • Reduzierung von Primer-Dimeren
  • Ermöglicht die Vorbereitung bei Raumtemperatur; ideal für quantitative PCR-Anwendungen mit hohem Durchsatz
Packaging
Das Standard-Reaktionsvolumen beträgt 50 μL
20RXN ist verpackt als 1 x 500 μL
400RXN ist verpackt als 1 x 10 mL
2000RXN ist verpackt als 1 x 50 mL
Other Notes
SYBR Green ReadyMix für durchsatzhohe quantitative PCR vereint die verbesserte Leistung von JumpStart Taq und SYBR Green I in einer praktischen ReadyMix-Lösung, die ROX-Farbstoff für ABI und andere Anwendungen mit Echtzeitinstrumenten einbindet. Der ReadyMix enthält Fluor als Nachweis, einen internen Standard und Reagenzien für die PCR, was ihn zu einer idealen Lösung für die Durchführung von durchsatzhoher quantitativer PCR macht.
Legal Information
SYBR is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Die Verwendung dieses Produkts unterliegt einem oder mehreren der folgenden US-Patente und entsprechenden Patentansprüchen außerhalb der USA: 5,994,056 und 6,171,785. Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine beschränkte, nicht übertragbare Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren gemäß den oben genannten Patentansprüchen für den ausschließlichen Gebrauch dieser Menge des Produkts für eigene interne Forschungsanwendungen des Käufers. Es wird weder ausdrücklich noch implizit noch durch Rechtsverwirkung ein Rechtsanspruch unter anderen Patentsprüchen (wie z. B. Vorrichtungs- oder Systemansprüche in US-Patent Nr. 6,814,934) oder ein Rechtsanspruch zur Erbringung kommerzieller Leistungen jeglicher Art übertragen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Melden der Ergebnisse aus den Aktivitäten des Käufers gegen Entgelt oder andere kommerzielle Gegenleistungen. Dieses Produkt ist nur für Forschungszwecke vorgesehen. Diagnostische Anwendungen nach Roche-Patentansprüchen erfordern eine gesonderte Lizenz von Roche. Weitere Informationen über den Erwerb von Lizenzen erhalten Sie vom Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California, 94404, USA.
JumpStart is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L6544KCQS02KCQS01
description
SYBR Green qPCR reagent, passive reference dye included
description
For fast SYBR Green quantitative PCR
description
with ROX for ABI instruments
description
Low ROX, for ABI and Stratagene instruments
technique(s)
qPCR: suitable, whole genome amplification: suitable
technique(s)
whole genome amplification: suitable, qPCR: suitable, RT-qPCR: suitable
technique(s)
RT-qPCR: suitable, whole genome amplification: suitable
technique(s)
whole genome amplification: suitable, RT-qPCR: suitable
feature
dNTPs included, hotstart
feature
hotstart, dNTPs included
feature
dNTPs included, hotstart
feature
dNTPs included, hotstart
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
input
purified DNA
input
purified DNA
input
purified DNA
input
purified DNA
crude DNA
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
9002-93-1
CAS No.
55965-84-9
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)