Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
form
liquid
usage
sufficient for 100 reactions, sufficient for 2000 reactions, sufficient for 500 reactions
feature
dNTPs included, hotstart
technique(s)
RT-qPCR: suitable, qPCR: suitable
color
colorless
input
purified DNA
application(s)
agriculture
compatibility
Bio-Rad MyiQ, Bio-Rad iCycler iQ, Bio-Rad iQ 5, for use with ABI 5700, for use with ABI 7000, for use with ABI 7300, for use with ABI 7500 Fast, for use with ABI 7500, for use with ABI 7700, for use with ABI 7900 Fast, for use with ABI 7900 HT, for use with ABI 7900, for use with ABI StepOne, for use with ABI StepOnePlus, for use with ABI ViiA 7, for use with Bio-Rad CFX384, for use with Bio-Rad CFX96, for use with Bio-Rad MJ Chromo4, for use with Bio-Rad MJ Opticon 2, for use with Bio-Rad MJ Opticon Cepheid SmartCycler, for use with Bio-Rad MJ Opticon, for use with Bio-Rad MiniOpticon, for use with Eppendorf® Mastercycler ep realplex2 s, for use with Eppendorf® Mastercycler ep realplex, for use with Illumina Eco qPCR, for use with Qiagen Corbett Rotor-Gene 3000, for use with Qiagen Corbett Rotor-Gene 6000, for use with Qiagen Corbett Rotor-Gene Q, for use with Roche LightCycler 480, for use with Strategene Mx3000P, for use with Strategene Mx3005P, for use with Strategene Mx4000
detection method
SYBR® Green
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
- Das Kit wurde dazu entwickelt, qPCR-Assays auf Basis von SYBR Green auf handelsüblichen Echtzeit-Instrumentenplattformen durchzuführen
- ReadyMix erfordert die Zugabe eines Referenzfarbstoffs (im Kit enthalten), wenn er auf Echtzeit-Instrumenten verwendet wird, die einen passiven ROX-Referenzfarbstoff zur Normalisierung von qPCR-Assays benötigen
- Das Kit ist nicht mit qPCR-Instrumenten kompatibel, die Glaskapillarröhren verwenden
Application
Features and Benefits
- Assay-Ergebnisse in nur 25 Minuten
- Unübertroffene Genauigkeit, Präzision und Sensitivität
- Eliminiert die Notwendigkeit zur Optimierung von Assayparametern nahezu vollständig
- Ideal für die Durchführung von quantitativen PCR-Anwendungen mit hohem Durchsatz
- Der Mastermix ermöglicht Konsistenz über alle Reaktionen hinweg
- Verkürzte Aufbereitungsdauer und geringeres Kontaminationsrisiko von mehreren Pipettierschritten
- Der Hot-Start-Mechanismus mit dem JumpStart Taq-Antikörper verhindert die Amplifikation von nichtspezifischen Produkten, was zu einer höheren Effizienz und Zielausbeute führt
- LuminoCt®-ReadyMixe erfordern die Verwendung kleiner Amplikone (<200 bp) für optimale Ergebnisse
- Dieser Mastermix ist mit im Handel erhältlichen Primer-Sets kompatibel, einschließlich TaqMan®-Assays
Packaging
100RXN ist als 1 x 2,5 ml verpackt
500RXN ist als 1 x 12,5 ml verpackt
2000RXN ist als 1 x 50 ml verpackt
Other Notes
- Nutzen Sie zumindest Software, um Primer für Assays zu entwickeln und sicherzustellen, dass die qPCR-Amplicons <200 bp lang sind
- Sigma empfiehlt das Entwickeln von Primern und Sonden mit Beacon Designer Software
- Um Primer und Sonden von Sigma zu bestellen, besuchen Sie bitte: www.sigma.com/oligos
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) RT-qPCR: suitable | technique(s) qPCR: suitable | technique(s) RT-qPCR: suitable | technique(s) RT-qPCR: suitable |
| compatibility Bio-Rad MyiQ, Bio-Rad iQ 5, for use with ABI 7000, for use with ABI 7500 Fast, for use with ABI 7700, for use with ABI 7900 HT, for use with ABI StepOne, for use with ABI ViiA 7, for use with Bio-Rad CFX96, for use with Bio-Rad MJ Opticon 2, for use with Eppendorf® Mastercycler ep realplex2 s, for use with Illumina Eco qPCR, for use with Qiagen Corbett Rotor-Gene 6000, for use with Roche LightCycler 480, for use with Strategene Mx3005P, Bio-Rad iCycler iQ, for use with ABI 7300, for use with ABI 7900 Fast, for use with ABI StepOnePlus, for use with Bio-Rad MJ Chromo4, for use with Bio-Rad MiniOpticon, for use with Qiagen Corbett Rotor-Gene 3000, for use with Strategene Mx3000P, for use with Bio-Rad CFX384, for use with Strategene Mx4000, for use with ABI 5700, for use with Bio-Rad MJ Opticon Cepheid SmartCycler, for use with Qiagen Corbett Rotor-Gene Q | compatibility for use with ABI 5700, for use with ABI 7000, for use with ABI 7300, for use with ABI 7700, for use with ABI 7900 Fast, for use with ABI 7900 HT, for use with ABI StepOne, for use with ABI StepOnePlus | compatibility Bio-Rad MyiQ ( ), Bio-Rad iCycler iQ, Bio-Rad iQ 5, for use with ABI 5700, for use with ABI 7000, for use with ABI 7300, for use with ABI 7500 Fast, for use with ABI 7700, for use with ABI 7900 Fast, for use with ABI 7900 HT, for use with ABI StepOne, for use with ABI StepOnePlus, for use with ABI ViiA 7, for use with Bio-Rad CFX384, for use with Bio-Rad CFX96, for use with Bio-Rad MJ Chromo4, for use with Bio-Rad MJ Opticon 2, for use with Bio-Rad MJ Opticon Cepheid SmartCycler, for use with Bio-Rad MiniOpticon, for use with Eppendorf® Mastercycler ep realplex2 s, for use with Illumina Eco qPCR, for use with Qiagen Corbett Rotor-Gene 3000, for use with Qiagen Corbett Rotor-Gene 6000, for use with Qiagen Corbett Rotor-Gene Q, for use with Roche LightCycler 480, for use with Strategene Mx3000P, for use with Strategene Mx3005P, for use with Strategene Mx4000 | compatibility Bio-Rad MyiQ ( ), Bio-Rad iCycler iQ, Bio-Rad iQ 5, for use with ABI 5700, for use with ABI 7000, for use with ABI 7300, for use with ABI 7500 Fast, for use with ABI 7700, for use with ABI 7900 Fast, for use with ABI 7900 HT, for use with ABI StepOne, for use with ABI StepOnePlus, for use with ABI ViiA 7, for use with Bio-Rad CFX384, for use with Bio-Rad CFX96, for use with Bio-Rad MJ Chromo4, for use with Bio-Rad MJ Opticon 2, for use with Bio-Rad MJ Opticon Cepheid SmartCycler, for use with Bio-Rad MiniOpticon, for use with Eppendorf® Mastercycler ep realplex2 s, for use with Illumina Eco qPCR, for use with Qiagen Corbett Rotor-Gene 3000, for use with Qiagen Corbett Rotor-Gene 6000, for use with Qiagen Corbett Rotor-Gene Q, for use with Roche LightCycler 480, for use with Strategene Mx3000P, for use with Strategene Mx3005P, for use with Strategene Mx4000 |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| application(s) agriculture | application(s) - | application(s) agriculture | application(s) agriculture |
| color colorless | color colorless | color colorless | color colorless |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Nur Kit-Komponenten
- 2 X
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?