Merck
S4438
SYBR® Green JumpStart Taq ReadyMix
for quantitative PCR, MgCI2 in buffer
Synonym(e):
Hot start PCR master mix, sybr green PCR master mix, sybr green qPCR
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
S4438-20RXN
€ 58,00
S4438-100RXN
€ 288,00
S4438-500RXN
€ 1.240,00
€ 58,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106300
NACRES:
NA.55
MDL number:
Concentration:
1.25 units/reaction (50 μL reaction volume)
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
form
liquid
usage
sufficient for 100 reactions, sufficient for 20 reactions, sufficient for 500 reactions
feature
dNTPs included, hotstart
concentration
1.25 units/reaction (50 μL reaction volume)
technique(s)
RT-qPCR: suitable, qPCR: suitable
input
purified DNA
suitability
suitable for (quantitative PCR)
application(s)
agriculture
compatibility
ABI 7000, ABI 7300, ABI 7500 Fast, ABI 7500, ABI 7700, ABI 7900 HT Fast, ABI 7900 HT, ABI 7900, ABI StepOne, ABI StepOnePlus, ABI ViiA 7 , Bio-Rad CFX384, Bio-Rad CFX96, Bio-Rad MJ Chromo4, Bio-Rad MJ Opticon 2 , Bio-Rad MJ Opticon, Bio-Rad MiniOpticon, Bio-Rad MyiQ, Bio-Rad iCycler iQ, Bio-Rad iQ 5, Cepheid SmartCycler, Eppendorf® Mastercycler ep realplex , Eppendorf® Mastercycler ep realplex2 S, Illumina Eco qPCR, Qiagen Corbett Rotor-Gene 3000, Qiagen Corbett Rotor-Gene 6000, Qiagen Corbett Rotor-Gene Q, Roche LightCycler 480 , Strategene Mx3000P, Strategene Mx3005P, Strategene Mx4000, for use with ABI 5700
detection method
SYBR® Green
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
P2893S5193KCQS02
technique(s)
qPCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
qPCR: suitable
technique(s)
qPCR: suitable
suitability
suitable for (quantitative PCR)
suitability
suitable for (quantitative PCR)
suitability
suitable for PCR
suitability
-
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
-
concentration
1.25 units/reaction (50 μL reaction volume)
concentration
2.5 units/reaction (50 μL reaction volume)
concentration
1.25 units/reaction (50 μL reaction volume)
concentration
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
General description
SYBR® Green JumpStart Taq ReadyMix kombiniert die Leistungsverbesserungen des JumpStart Taq-Antikörpers für die Heißstart-PCR mit SYBR Green I und den Komfort einer gebrauchsfertigen Lösung. Diese gebrauchsfertige Mischung aus SYBR Green I, JumpStart Taq-DNA-Polymerase, 99 % reinen Desoxynukleotiden und Reaktionspuffer wird zur einfacheren Anwendung als 2X-Konzentrat geliefert. Sie geben einfach 25 μl der 2X-Mischung zu DNA-Matrize, Primern und Wasser. Der JumpStart Taq-Antikörper inaktiviert die DNA-Polymerase bei Raumtemperatur. Wenn die Temperatur im ersten Denaturierungsschritt des Zyklierungsverfahrens auf über 70 °C erhöht wird, dissoziiert der Komplex und die Polymerase wird voll aktiv. JumpStart Taq-DNA-Polymerase verhindert eine unspezifische Amplifikation, wodurch genauere CT-Werte erzielt werden.
SYBR® Green I ist ideal zur Quantifizierung einer beliebigen DNA-Sequenz geeignet.[1] Der Farbstoff bindet an die doppelsträngige DNA und der Nachweis wird durch Messung des Fluoreszenzanstiegs über die gesamten Zyklen überwacht.
Application
SYBR® Green JumpStart Taq ReadyMix wird für Folgendes verwendet:
  • in der quantitativen PCR (qPCR) zum Amplifizieren eines einzelnen Erhaltungsbereichs von allen Varianten der basischen Myelinprotein(MBP)-, SRY-Box-10(SOX10)- und β-Aktin-Gene
  • in der quantitativen Echtzeit-PCR zum Nachweis der Akkumulierung von PCR-Produkt bei jedem Amplifikationszyklus
  • in der routinemäßigen qPCR-Amplifikation von DNA-Matrizen[1] und cDNA-Matrizen[2][3][4]
  • zur Amplifikation von RNA mittels quantitativer Echtzeit-reverse-Transkriptase-PCR (qRT-PCR)[5]
Biochem/physiol Actions
SYBR Green JumpStart Taq ReadyMix wird für Echtzeit-Amplifikationsversuche mit Einzelprodukten empfohlen und kann auch zur PCR-Optimierung vor der Herstellung fluoreszenzmarkierter Sonden eingesetzt werden. Fluoreszenzmarkierte Sonden werden nicht zur Verwendung mit SYBR Green I-Farbstoff empfohlen.
SYBR Green I, ein gebräuchlicher fluoreszenter DNA-Bindungsfarbstoff, bindet alle doppelsträngige DNA. Die Detektion wird durch Messung des Fluoreszenzanstiegs über den gesamten Zyklus überwacht. Das Anregungsmaximum von SYBR Green I liegt bei 494 nm und das Emissionsmaximum bei 521 nm. Die Geräteeinstellungen für ROX-Referenzfarbstoff sind zufriedenstellend zur Messung des Referenzfarbstoffs für die quantitative PCR. Die Spezifität der SYBR-basierten QPCR-Detektion von Sigma wird durch die Integration der Heißstart-vermittelten Taq-Polymerase JumpStart Taq deutlich verbessert.
Features and Benefits
  • Sie bietet die Vorteile der Antikörper-inaktivierten Heißstart-PCR mit SYBR Green-Nachweis in einer ReadyMix-Lösung und eignet sich ideal für Hochdurchsatz-Anwendungen; nur Primer und Matrizen werden benötigt.
  • JumpStart Taq-DNA-Polymerase verhindert die Amplifikation unspezifischer Produkte, wodurch die Effizienz erhöht und eine höhere Zielausbeute erreicht wird.
  • SYBR® Green JumpStart Taq ReadyMix für die SYBR-basierte qPCR ist mit MgCl2 formuliert oder mit einem separaten Fläschchen zur leichteren Optimierung erhältlich. ReadyMix-Lösungen sind mit röhrchen- und plattenbasierten Geräten kompatibel
  • Dieser Mastermix sorgt für Konsistenz bei allen Reaktionen
  • Zur Minimierung von Kontaminationen ausgelegt
  • Reduzierte Primerdimere
  • Kürzere Vorbereitungszeiten im Vergleich zu manuellen Methoden oder HotStart®-Methoden mit Wachs
  • Ermöglicht die Vorbereitung von Reaktionen bei Raumtemperatur und enthält einen Fluoreszenzfarbstoff, was ideal für qPCR-Anwendungen ist
Packaging
Das Standard-Reaktionsvolumen beträgt 50 μl
20RXN ist verpackt als 1 X 500 μl
100RXN ist verpackt als 1 X 2,5 ml
400RXN ist verpackt als 1 X 10 ml
500RXN ist verpackt als 1 X 12,5 ml
Legal Information
Die Verwendung dieses Produkts unterliegt einem oder mehreren der folgenden US-Patente und entsprechenden Patentansprüchen außerhalb der USA: 5,994,056 und 6,171,785. Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine beschränkte, nicht übertragbare Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren gemäß den oben genannten Patentansprüchen für den ausschließlichen Gebrauch dieser Menge des Produktes für eigene interne Forschungsanwendungen des Käufers. Es wird weder ausdrücklich noch implizit oder durch Rechtsverwirkung ein Rechtsanspruch unter anderen Patentsprüchen (wie z.B. Vorrichtungs- oder Systemansprüche in US-Patent Nr. 6,814,934) oder ein Rechtsanspruch zur Erbringung kommerzieller Leistungen jeglicher Art übertragen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, das Berichten der Ergebnisse aus den Aktivitäten des Käufers gegen Entgelt oder andere kommerzielle Gegenleistungen. Dieses Produkt ist nur für Forschungszwecke vorgesehen. Diagnostische Verwendungen unter Roche-Patenten erfordern eine gesonderte Lizenz von Roche. Weitere Informationen über den Erwerb von Lizenzen erhalten Sie vom Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California, 94404, USA.
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
HOTSTART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
JumpStart is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SYBR is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Karim Sorefan et al.
Nature, 459(7246), 583-586 (2009-05-30)
Local hormone maxima are essential for the development of multicellular structures and organs. For example, steroid hormones accumulate in specific cell types of the animal fetus to induce sexual differentiation and concentration peaks of the plant hormone auxin direct organ
Mathew S Box et al.
Plant methods, 7, 7-7 (2011-03-15)
Many experiments in modern plant molecular biology require the processing of large numbers of samples for a variety of applications from mutant screens to the analysis of natural variants. A severe bottleneck to many such analyses is the acquisition of
Temporal dynamics of myelination in the zebrafish spinal cord
Buckley C E, et al.
Glia, 58(7), 802-812 (2010)
Differential effects of voluntary physical exercise on behavioral and brain-derived neurotrophic factor expression deficits in Huntington?s disease transgenic mice
Pang TYC, et al.
Neuroscience, 141(2), 569-584 (2006)
Yangzhen Shao et al.
European journal of heart failure, 15(1), 9-22 (2012-10-27)
Stress-induced cardiomyopathy (SIC), also known as takotsubo cardiomyopathy, is an acute cardiac syndrome with substantial morbidity and mortality. The unique hallmark of SIC is extensive ventricular dysfunction (akinesia) involving apical segments with preserved function in basal segments. Adrenergic overstimulation plays
Artikel
Die Polymerase-Kettenreaktion ist eine der am häufigsten verwendeten Techniken in der Molekularbiologie. Der PCR-Prozess besteht aus drei Hauptschritten: Denaturierung, Hybridisierung und Elongation
The polymerase chain reaction is one of the most widely used techniques in molecular biology. The PCR process consists of three main steps, Denaturation, Annealing & Extension
Watch these videos to learn how real time or quantitative PCR (qPCR) works and the benefits of both the SYBR Green-based and probe-based methods of qPCR assay.
qPCR investigates gene expression, amplification, and alterations, crucial for tumor biology and understanding cancer genetics.
Protokolle
Our SYBR Green qPCR Protocol is a method designed to detect accurate quantification of gene expression and RT-PCR reactions
The SeqPlex RNA Amplification kit provides a method for amplification of total RNA or isolated mRNA prior to entry into the workflows of the commonly used deep sequencing platforms.
Protocol describes amplification of DNA through quantitative PCR with SYBR Green. Consistent batch-to-batch performance can be achieved with large numbers of PCR reactions.
Unser SYBR Green qPCR-Protokoll ist eine Methode zum Nachweis einer genauen Quantifizierung der Genexpression und der RT-PCR-Reaktionen.
Verwandter Inhalt
In der RT-qPCR oder quantitativen PCR mit reverser Transkription werden die Effekte der reversen Transkription und der quantitativen PCR oder Echtzeit-PCR für die Amplifikation und den Nachweis spezifischer Ziele kombiniert. Die RT-qPCR wird in vielen Anwendungen eingesetzt, darunter die Quantifizierung der Genexpressionsniveaus, die Validierung der RNA-Interferenz (RNAi) und der Nachweis von Krankheitserregern wie Viren.
SYBR® Green I, a commonly used fluorescent DNA binding dye, binds all double-stranded DNA and detection is monitored by measuring the increase in fluorescence throughout the cycle. Explore our LuminoCt® and KiCqStart® products for Fast qPCR or JumpStart™ reagents for conventional qPCR