Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
4 x 1.25 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 418,00 |
10 x 5 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.820,00 € 1.601,60 |
Über diesen Artikel
€ 418,00
usage
sufficient for 200 reactions, sufficient for 2000 reactions
feature
dNTPs included: no, hotstart
manufacturer/tradename
Roche
packaging
pkg of 200 x 50 μL reactions (04913850001), pkg of 2000 x 50 μL reactions (04913914001)
technique(s)
RT-qPCR: suitable, qPCR: suitable, whole genome amplification: suitable
input
purified DNA
detection method
probe-based
General description
SYBR™ Green I ist ein DNA-doppelstrangspezifischer Farbstoff. Während jeder Phase der DNA-Synthese bindet der im Reaktionsgemisch enthaltene SYBR™ Green I-Farbstoff an amplifizierte PCR-Produkte. Das Amplikon kann anhand seiner Fluoreszenz detektiert werden.
Heißstart-Protokolle verbessern die Spezifität, Sensitivität und Ausbeute der PCR erheblich. Hitzelabile Blockiergruppen auf einigen der Aminosäurereste der FastStart™ Taq DNA-Polymerase inaktivieren das modifizierte Enzym bei Raumtemperatur (+15 bis +25 °C). Daher findet während der Zeit, in der Primer unspezifisch binden können, keine Verlängerung statt. FastStart™ Taq DNA-Polymerase wird durch Entfernung der Blockiergruppen bei hohen Temperaturen (z.B. einem Vorinkubationsschritt bei +95 °C) aktiviert.
Application
Durch Kombination dieses Mastermixes mit dem Transcriptor First Strand cDNA Synthesis Kit (Roche) erzielen Sie ausgezeichnete Ergebnisse bei der zweistufigen qRT-PCR.
FastStart™ Universal SYBR™ Green Master (Rox) wird in der qRT-PCR und qPCR eingesetzt
Features and Benefits
- Verbesserte PCR-Sensitivität und -Spezifität.
- Keine Überbewertung von qPCR-Ergebnissen.
- Ermöglicht die Amplifikation und Detektion zahlreicher DNA- und cDNA-Targets.
- Zeit- und Arbeitsersparnis bei der qPCR-Vorbereitung.
- Keine falsch-positiven Ergebnisse infolge von Verschleppungskontaminationen.
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description sufficient for 250 reactions, sufficient for 1250 reactions, sufficient for 5000 reactions, suitable for qPCR, suitable for RT-qPCR | description sufficient for 500 reactions, sufficient for 5000 reactions, suitable for qPCR, suitable for RT-qPCR | description sufficient for 100 reactions, sufficient for 500 reactions, sufficient for 5000 reactions, suitable for qPCR, suitable for RT-qPCR |
| technique(s) qPCR: suitable, RT-qPCR: suitable, whole genome amplification: suitable | technique(s) RT-qPCR: suitable, whole genome amplification: suitable | technique(s) RT-qPCR: suitable, whole genome amplification: suitable | technique(s) whole genome amplification: suitable, qPCR: suitable, RT-qPCR: suitable |
| detection method probe-based | detection method probe-based | detection method probe-based | detection method probe-based |
| manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche |
| usage sufficient for 200 reactions, sufficient for 2000 reactions | usage sufficient for 250 reactions, sufficient for 1250 reactions, sufficient for 5000 reactions | usage sufficient for 500 reactions, sufficient for 5000 reactions | usage sufficient for 5000 reactions, sufficient for 500 reactions, sufficient for 100 reactions |
| input purified DNA | input purified DNA | input purified DNA | input purified DNA |
| packaging pkg of 200 x 50 μL reactions (04913850001), pkg of 2000 x 50 μL reactions (04913914001) | packaging pkg of 250 x 20 μL reactions (04913949001), pkg of 1250 x 20 μL reactions (04913957001), pkg of 5000 x 20 μL reactions (04914058001) | packaging pkg of 500 x 20 μL reactions (04673484001), pkg of 5000 x 20 μL reactions (04673492001) | packaging pkg of 100 x 20 μL reactions (07260288190), pkg of 5000 x 20 μL reactions (07249926190), pkg of 500 x 20 μL reactions (07260296190) |
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?