Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
octoxynol
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O(CCO)c1ccc(cc1)C(CC(C)(C)C)(C)C
InChI
1S/C16H26O2/c1-15(2,3)12-16(4,5)13-6-8-14(9-7-13)18-11-10-17/h6-9,17H,10-12H2,1-5H3
InChI key
JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Also used to prepare standard and system suitability solutions in the assay of octoxynol 9 as described in the United States Pharmacopeia (USP) monograph.
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description Molecular Biology | description viscous liquid | description 70% in H2O |
| grade pharmaceutical primary standard | grade Molecular Biology | grade - | grade - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| format neat | format - | format - | format - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| agency USP | agency - | agency - | agency - |
| API family octoxynol | API family - | API family - | API family - |
signalword
Danger
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
483.8 °F - closed cup
flash_point_c
251 °C - closed cup
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
9002-93-1
9002-93-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?