Merck
S9378
Sigma-Aldrich
Saccharose
≥99.5% (GC)
Synonym(e):
α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-D-Glucopyranosyl-β-D-fructofuranosid, β-D-Fructofuranosyl-α-D-glucopyranosid, D-Sucrose, Zucker
Größe auswählen
10 MG
€ 34,50
500 G
€ 63,90
1 KG
€ 90,40
5 KG
€ 409,00
10 KG
€ 612,00
€ 34,50
Voraussichtliches Versanddatum27. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 34,50
500 G
€ 63,90
1 KG
€ 90,40
5 KG
€ 409,00
10 KG
€ 612,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H22O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
342.30
Beilstein:
90825
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
€ 34,50
Voraussichtliches Versanddatum27. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
sugar cane
Qualitätsniveau
Assay
≥99.5% (GC)
Form
crystals
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Verunreinigungen
≤5 ppm heavy metals
Farbe
white
Nützlicher pH-Bereich
5.5-7.5 (25 °C, 342 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
185-187 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: 0.5 g/mL, clear, colorless
Absorption
≤0.2 at 260 in water (50 G plus 50 mL)
≤0.2 at 280 in water (50 G plus 50 mL)
Anwendung(en)
agriculture
Fremdaktivität
RNase, none detected
Lagertemp.
room temp
SMILES String
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChIKey
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
Anwendung
Saccharose wird für Folgendes verwendet:
  • Anbau und Regeneration von Pflanzen[1]
  • Kryokonservierung[2]
  • durchsichtige lichte Cocktails für die Hirn-/Körperbildgebung und rechnerische Analyse (CUBIC)[3]
Biochem./physiol. Wirkung
Saccharose, ein nicht reduzierendes Disaccharid ist in photosynthetischen Organismen, einschließlich Pflanzen, reichlich vorhanden.[4] Sie ist der Hauptbestandteil von Melasse. Saccharose wird in der Lebensmittelindustrie als flüssiger Zucker verwendet. Darüber hinaus ist sie ein Bestandteil der Nahrungsmittel und Getränke.[5] Bei größeren Pflanzen ist Saccharose am Wachstum und der Entwicklung beteiligt. Sie ist ein wichtiger menschlicher Makronährstoff. Saccharose wird bei Lebensmitteln als Süßstoff verwendet.[4]
Sonstige Hinweise
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Disacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Conductometric biosensors
Biological Identification, 153-193 (2014)
Ovary and Ovulation: Fresh and cryopreserved ovarian tissue samples from donors with lymphoma transmit the cancer to graft recipients
Shaw J M, et al.
Human Reproduction, 11(8), 1668-1673 (1996)
Transformation of nuclear and plastomic plant genomes by biolistic particle bombardment
Maenpaa P, et al.
Molecular Biotechnology, 13(1), 67-72 (1999)
High-resolution 3D imaging of whole organ after clearing: taking a new look at the zebrafish testis
Fretaud M, et al.
Scientific reports, 7(8), 43012-43012 (2017)
Disaccharides, oligosaccharides and polysaccharides
Carbohydrates: The Essential Molecules of Life, 321-341 (2009)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf