Merck
D5796
Sigma-Aldrich
DMEM - high glucose
Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium - high glucose
With sodium Bicarbonate and ʟ-glutamine, without sodium pyruvate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonym(e):
DME, DMEM
About This Item
UNSPSC-Code:
12352207
NACRES:
NA.75
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Dulbecco Modifiziertes Eagle-Medium – hoher Glucosegehalt, With 4500 mg/L glucose, L-glutamine, and sodium bicarbonate, without sodium pyruvate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile-filtered
Form
liquid
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
endotoxin, tested
Komponenten
NaHCO3: yes
L-glutamine: yes
glucose: high
phenol red: yes
sodium pyruvate: no
HEPES: no
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Dieses DMEM-High-Glucose-Medium mit hohem Glucoseanteil ist ein einfach konzentriertes Vollmedium ohne zusätzliche Faktoren (übliche Modifikationen) wie L-Alanyl-L-Glutamin, HEPES oder Natriumpyruvat. Es unterscheidet sich von der ursprünglichen DMEM-High-Formulierung darin, dass Pyridoxal durch Pyridoxin ersetzt wird. Pyridoxal ist ein instabiler Medienbestandteil.
Anwendung
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium (DMEM) ist eine Modifikation des Basal Medium Eagle (BME) mit vierfacher Konzentration der Aminosäuren und Vitamine. Die ursprüngliche Formulierung enthielt 1000 mg/l Glucose und diente zur Kultivierung von embryonalen Mäusezellen. Seitdem wurde es auf verschiedene Arten modifiziert, um damit Primärkulturen von Mäuse- und Hühnerzellen sowie verschiedene normale und transformierte Zellen kultivieren zu können. Jedes dieser Medien enthält eine andere Kombination von L-Glutamin und Natriumpyruvat. Außerdem wurde die Glucosekonzentration auf 4500 mg/l erhöht, dieses Medium wird als „DMEM/High“ bezeichnet.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Refael Minnes et al.
Scientific reports, 7(1), 4381-4381 (2017-07-01)
The vast majority of cancer related deaths are caused by metastatic tumors. Therefore, identifying the metastatic potential of cancer cells is of great importance both for prognosis and for determining the correct treatment. Infrared (IR) spectroscopy of biological cells is
Kai-Liang Zhang et al.
OncoTargets and therapy, 12, 6515-6523 (2019-10-17)
The efficacy of traditional therapies for oral carcinoma (OC) is limited. Oncolytic adenovirus, a novel strategy of cancer therapy, shows potential use in OC treatment. However, its clinical application is limited by pre-existing neutralizing antibodies. Thus, this study aimed to
Mutsuyo Takayama-Ito et al.
PLoS neglected tropical diseases, 12(4), e0006398-e0006398 (2018-04-17)
Lymphocytic choriomeningitis virus (LCMV) causes a variety of diseases, including asymptomatic infections, meningitis, and congenital infections in the fetus of infected mother. The development of a safe and effective vaccine against LCMV is imperative. This study aims to develop a
Anna L Greenshields et al.
Molecular carcinogenesis, 56(1), 75-93 (2016-02-16)
Ovarian cancer is a leading cause of cancer-related death in women and the most lethal gynecological malignancy in the developed world. The morbidity and mortality of ovarian cancer underscore the need for novel treatment options. Artesunate (ART) is a well-tolerated
Huan Lin et al.
Nature communications, 9(1), 1875-1875 (2018-05-16)
It has been generally thought that tRNA modifications are stable and static, and their frequencies are rarely regulated. N6-threonylcarbamoyladenosine (t6A) occurs at position 37 of five mitochondrial (mt-)tRNA species. We show that YRDC and OSGEPL1 are responsible for t6A37 formation
Artikel
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Protokolle
Detailliertes Verfahren zur Durchführung einer lentiviralen Transduktion von MISSION shRNA lentiviralen Partikeln, um eine stabile, langfristige Stilllegung und Phänotypveränderung zu erreichen.
Detailed procedure for how to perform a lentiviral transduction of MISSION shRNA lentiviral particles to achieve a stable long term silencing and phenotypic change.
Discover our collection of primary human hepatic sinusoidal endothelial cells, a protocol for thawing, plating, and growing HHSECs, and a recipe for our HHSEC maintenance media formulation.
Verwandter Inhalt
Discover our collection of primary human hepatic stellate cells and protocol for thawing, plating, and growing stellate cells. Find our stellate culture maintenance media formulation.
Learn how to use our cell culture tested, ready-to-use MilliShot™ single dose antibiotic solutions, conveniently packaged in one-time use vials.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. What are the product numbers for DMEM and EMEM used to grow the 293 and 293T cell lines?
    1 answer
    1. To grow the 293 and 293T cells, the following product recommendations are provided:
      For the 293 cell line (product number 85120602), ECACC recommends using EMEM media (EBSS) with 2mM Glutamine, 1% Non Essential Amino Acids (NEAA), and 10% FCS. ECACC uses the product number M4655 for this purpose.
      For the 293T cell line (product number 12022001), ECACC recommends using DMEM media with 2mM Glutamine and 10% Fetal Bovine Serum (FBS). ECACC uses the product number D5796 media for sub-culturing this cell line.
      Helpful?
  2. What is the conc. of L glutamine
    1 answer
    1. The concentration of L-Glutamine in this product is 0.584 g/L. Please see the link below to review the DMEM Formulation Tables: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/340/109/d5796for.pdf
      Helpful?
  3. pH는 몇으로 조정되어 있나요?
    1 answer
    1. The pH specification of this product is 7.0-7.6. The exact value will be reported in the lot specific Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample Certificate of Analysis: https://www.sigmaaldrich.com/coa/SIGMA/D5796/RNBL9771.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Columbia, MO
    • Reviews 2
    • Vote 1
    5 out of 5 stars.
    DMEM
    I always feel confident when using Sigma cell culture media.
    Helpful?
  2. 2 Ratings-Only Reviews