Fortfahren mit
F8775
Formaldehyd -Lösung
Molecular Biology, 36.5-38% in H2O
Synonym(e):
Formalin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 63,10
4 x 25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 109,00
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 141,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HCHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
30.03
UNSPSC Code:
12352114
NACRES:
NA.31
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-001-8
Beilstein/REAXYS Number:
1209228
MDL number:
Grade:
Molecular Biology
Technique(s):
ChIP: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable
Vapor pressure:
52 mmHg ( 37 °C)
€ 63,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Segment
vapor density
1.03 (vs air)
vapor pressure
52 mmHg ( 37 °C)
form
liquid
autoignition temp.
572 °F
contains
10-15% methanol
concentration
36.5-38% in H2O
technique(s)
ChIP: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable
density
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
suitability
suitable for (use in Formaldehyde-Agarose Gel Electrophoresis of RNA)
application(s)
general analytical
genomic analysis
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[H]C([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
InChI key
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
General description
Formaldehyd, eine farblose, stechend riechende Chemikalie, findet vielseitige Anwendung in der biologischen Forschung und im Labor. Es ist hauptsächlich als 37%ige Lösung (Formalin) erhältlich und wird beispielsweise zur Gewebekonservierung und -sterilisation oder als Denaturierungsmittel bei der RNA-Gelelektrophorese eingesetzt. Allerdings sind seine potenziellen Gesundheitsrisiken zu berücksichtigen, indem entsprechende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden. Vielfältige Funktion:
  • Konservierungsmittel: Die Fähigkeit von Formaldehyd, das Wachstum von Mikroorganismen zu hemmen, macht es zu einem wirksamen Mittel zur Konservierung biologischer Proben, das einen Abbau verhindert und ihre Integrität für weitere Analysen sicherstellt. Aufgrund dieser Eigenschaft ist es für die Verwendung im medizinischen Labor, in Museen und sogar in Einbalsamierungsflüssigkeiten geeignet.
  • Fixiermittel: In der Histologie wirkt Formaldehyd als Fixiermittel, das Proteine quervernetzt und Gewebestrukturen für die mikroskopische Untersuchung konserviert. Somit lassen sich anatomische Details und zelluläre Komponenten mit bemerkenswerter Klarheit optisch darstellen.
  • Denaturierungsmittel: In molekularbiologischen Techniken wie der Formaldehyd-Agarose-Gelelektrophorese denaturiert Formaldehyd RNA-Moleküle, verhindert dadurch die Bildung von Sekundärstrukturen und ermöglicht eine größenbasierte Trennung. Diese Technik ist für die Untersuchung der Genexpression und der RNA-Integrität unverzichtbar.
Application
Formaldehydlösung wurde zur Fixierung von Zellen und Gewebeschnitten verwendet.[1][2] Es wurde in der Formaldehyd-Agarose-Gel-Elektrophorese eingesetzt. Formaldehyd wird als Denaturierungsmittel bei der Formaldehyd-Agarose-Gel-Elektrophorese von RNA eingesetzt.
Features and Benefits
  • Vielseitig und anpassbar an eine Vielzahl von Labor- und Forschungsanwendungen
  • Geeignet für Anwendungen in der Molekularbiologie und Biochemie
Analysis Note
Für den Einsatz zur Formaldehyd-Agarose-Gel-Elektrophorese von RNA getestet.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
476081.0400347673
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
ACS reagent
grade
-
technique(s)
ChIP: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
400
Quality Level
200
application(s)
general analytical
genomic analysis
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
vapor density
1.03 (vs air)
vapor density
1.03 (vs air)
vapor density
1.03 (vs air)
vapor density
1.03 (vs air)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Formaldehyd -Lösung
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
target_organs
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
133.0 °F - closed cup
flash_point_c
56.11 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
50-00-0 + 67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf