Fortfahren mit
P5648
β-Propiolacton
Grade II, ≥90%
Synonym(e):
3-Hydroxypropionsäure-lacton, Hydracrylsäure-β-lacton
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
72.06
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
200-340-1
MDL number:
Assay:
≥90%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
type
Grade II
Quality Segment
assay
≥90%
refractive index
n20/D 1.412 (lit.)
bp
162 °C (lit.)
mp
−33 °C (lit.)
density
1.146 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1CCO1
InChI
1S/C3H4O2/c4-3-1-2-5-3/h1-2H2
InChI key
VEZXCJBBBCKRPI-UHFFFAOYSA-N
General description
β-Propiolactone is an alkylating agent which is mainly used in veterinary vaccines. It will not interfere with the antigenicity of vaccine.
Application
β-Propiolactone has been used for Influenza virus deactivation.
Disclaimer
Insoluble polymers may form during storage.
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
158.0 °F - closed cup
flash_point_c
70 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
57-57-8
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)