Fortfahren mit
T8532
Triton X-100
suitable for electrophoresis
Synonym(e):
4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)-phenyl-polyethylenglykol, Alkylphenylpolyethylenglykol, Octylphenoxypolyethoxyethanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
t-Oct-C6H4-(OCH2CH2)xOH, x= 9-10
CAS-Nummer:
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161900
Beilstein/REAXYS Number:
2315025
MDL number:
description
non-ionic
form
liquid
mol wt
micellar avg mol wt 80,000, average mol wt 625
aggregation number
100-155
technique(s)
DNA extraction: suitable, DNA purification: suitable, electrophoresis: suitable
color
APHA: ≤100
turbidity
≤5.0 NTU
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
transition temp
cloud point 65 °C, pour point ~7 °C
solubility
water: soluble
density
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
13.5
SMILES string
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
InChI key
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
Application
Detergent used for isoelectric focusing (IEF) and two-dimensional electrophoresis. Concentrations between 1-4% (v/v) are typically used in an IEF gel. Also used for cell permeabilization and protein solubilization including high molecular mass proteins.
Biochem/physiol Actions
Häufig eingesetztes nichtionisches Detergens zur Rückgewinnung von Membrankomponenten unter milden nicht-denaturierenden Bedingungen.
Legal Information
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triton X-100
signalword
Danger
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
483.8 °F - closed cup
flash_point_c
251 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
9036-19-5
CAS No.
9036-19-5
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)