SYMBLFH01
Steritest® Symbio LFH-Pumpenkit
The Steritest Symbio LFH Pump, designed to fit your testing environment
Synonym(e):
Schlauchpumpe, Sterilitätsprüfpumpe
About This Item
Empfohlene Produkte
Aufnahme AC/DC
100 V / 240 V AC, 50-60 Hz
Qualitätsniveau
Materialien
316L stainless steel cover (for pump head)
316L stainless steel head (of pump)
316L stainless steel holder (for bottle)
316L stainless steel housing (for screen)
316L stainless steel pump
316L stainless steel support (for drain tray)
EPDM rubber seal
glass window(s) (toughened)
polyester keys
polyphenylsulfone (PPSU) container (for drain tray)
polyphenylsulfone (PPSU) guide(s) (for tubing)
silicon seal
Agentur
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
Steritest®
H × W × depth
41.0 cm (16.1 in.) × 41.0 cm (16.1 in.) × 37.2 cm (14.6 in.), with accessories
pump body H × W × depth
27.2 cm (10.7 in.) × 33.3 cm (13.1 in.) × 37.2 cm (13.1 in.)
Höhe Pumpenkopf
15.8 cm (6.2 in.)
Gewicht
14.2 kg (31.3 lb ), (pump body)
15.8 kg (34.8 lb)with standard accessories
Aufnahme
sample type pharmaceutical(s)
Anwendung(en)
pharmaceutical
sterility testing
(Industrial microbiology)
Kompatibilität
standard for VHP
Allgemeine Beschreibung
Die Verschlussautomatik des Pumpenkopfes verhindert das Risiko eines Einklemmens des Handschuhs und gewährleistet eine zuverlässige Teilung der flüssigen Probe. Wegen der Bedeutung ergonomischer Arbeitsbedingungen können der Abflussbehälter und der Flaschenhalter einfach und auf flexible Weise rund um den Pumpenkopf angebracht werden, um in beengten Umgebungen einen einfachen Zugang zu ermöglichen. Außerdem ist der Abflussbehälter so konzipiert, dass Spritzer unter dem Kanisterunterteil weitgehend minimiert werden. Das praktische Druckerkennungssystem der Pumpe, das in zwei verschiedenen Modi betrieben werden kann (Drucküberwachung und Druckregelung), reduziert das Risiko falscher Testergebnisse und einer Unterbrechung der Sterilitätsprüfung. Für eine höchstmögliche Präzision und reproduzierbare Entnahme selbst der kleinsten Probenmengen besitzt die Pumpe eine praktische Timerfunktion. Zur Sicherstellung der Testreproduzierbarkeit und der kontinuierlichen Konformität mit den definierten Prüfverfahren können die jeweiligen Prüfmethoden mit der Steritest® Symbio-Software auf einem PC erstellt werden. Diese Prüfmethoden werden dann an die Pumpe übertragen; sie führen den Bediener schrittweise durch den Arbeitsablauf.
Zur Verbesserung des Ablaufs der Sterilitätsprüfung wird auch eine breite Vielfalt optionaler Zubehörprodukte angeboten.
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Einfach zu verwendendes Design
- Zuverlässig
- Sicher
- Ergonomisch
- Benutzerfreundlich
Komponenten
Qualitätszertifikat – Führungen
Flaschenhalter
Abflussbehälter
Silikon-Abflussschlauch
Kommunikationsanschluss
Netzkabel
Netzwerkkabel
USB-Stick
3 Kurzanleitungen
Rechtliche Hinweise
Empfehlung
Zubehör
consumable