Fortfahren mit
TEFG02525
Steritest® Belüftungskanülen
suitable for sterility testing, for glass vials with rubber septa and rigid plastic vials., PTFE (hydrophobic membrane filter)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
23151818
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32014001
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
PVC device, PTFE (hydrophobic membrane filter), stainless steel (for needle)
agency
EP (2.6.1), JP (4.06), USP 71
sterility
sterile; ethylene oxide treated
packaging
pkg of 25 units
manufacturer/tradename
Steritest®
filter size
24.7 mm
pore size
0.2 μm pore size
input
sample type pharmaceutical(s)
application(s)
pharmaceutical, sterility testing
compatibility
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01), for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01), for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
shipped in
ambient
General description
Die Steritest® Belüftungskanüle ist ein Zubehörteil der Steritest® NEO-Einheiten und wird für den Flüssigkeitstransfer und die Spülung bei der Sterilitätsprüfung verwendet. Die Belüftungskanüle ist eine Einzelkanüle mit einer (hydrophoben) PTFE-Membran.
Application
Steritest® Belüftungskanülen werden zur Belüftung von Glasfläschchen mit Gummiseptum und starren Plastikfläschchen verwendet. Sie können auch zur Spülung medizinischer Produkte, zum aseptischen Transfer großvolumiger Parenteralia von Flasche zu Flasche, zur Beurteilung der Sterilität und wachstumsfördernden Eigenschaften von Nährmedienchargen oder zur Belüftung von Nährmedienflaschen bei der Direktinokulation eingesetzt werden.
Legal Information
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
TZHALA210TZHVLV205TZHALV210
description
suitable for sterility testing, for glass vials with rubber septa and rigid plastic vials., PTFE (hydrophobic membrane filter)
description
For liquids in ampoules or collapsible bags., Blue base canister with a single-needle adapter., pkg of 10 blisters per box, Single packed
description
For liquids in large vials., Red base canister with a vented double needle for large glass containers with septa., pkg of 10 blisters in 2 bags of 5 blisters per box, Double packed
description
For liquids in large vials., Blue base canister with a vented double needle for large glass containers with septa., pkg of 10 blisters per box, Single packed
compatibility
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01), for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01), for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
compatibility
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01), For liquids in ampoules or collapsible bags., for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01), for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
compatibility
For liquids in large vials.
compatibility
For liquids in large vials., for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01), for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01), for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
packaging
pkg of 25 units
packaging
pkg of 10 blisters per box, Single packed
packaging
pkg of 10 blisters in 2 bags of 5 blisters per box, Double packed
packaging
pkg of 10 blisters per box, Single packed
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
material
PTFE (hydrophobic membrane filter), PVC device, stainless steel (for needle)
material
stainless steel (for needle), Nylon 66 adapter (for needle), mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, PVC tubing (double lumen), styrene-acrylonitrile (SAN) (for canister)
material
stainless steel (for needle), Nylon 66 adapter (for needle), plain filter, styrene-acrylonitrile (SAN) (for canister), PVDF membrane, PVC tubing (double lumen)
material
Nylon 66 adapter (for needle), stainless steel (for needle), plain filter, styrene-acrylonitrile (SAN) (for canister), PVC tubing (double lumen), mixed cellulose esters (MCE) membrane
agency
USP 71, EP (2.6.1), JP (4.06)
agency
EP (2.6.1), USP 71, JP (4.06)
agency
USP 71, JP (4.06), EP (2.6.1)
agency
USP 71, EP (2.6.1), JP (4.06)
sterility
sterile; ethylene oxide treated
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile; γ-irradiated
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What gauge are the needles used in these?
    1 answer
    1. Gauge size of the needle for part number TEFG02525 is 18
      L is 25 mm
      Outer D is 1.20mm +/- 0.03