Merck
1.46406
Flüssiges Thioglykolat-Medium
bottle capacity 100 mL, bottle filling volume 100 mL, closure type, Red flip cap with septum, pack of 10 bottles
Synonym(e):
Flüssiges Thioglykolat-Medium gemäß EP+USP, Flüssiges Thioglykolat-Medium, FTM, Thioglykolat-Bouillon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106200
Bottle capacity:
100 mL
Bottle filling volume:
100 mL
Feature:
closure type Red flip cap with septum, ready-to-use
Agency:
EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
Ph:
7.1
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
sterility
sterile; autoclaved
form
liquid (ready-to-use)
shelf life
12 mo.
feature
closure type Red flip cap with septum, ready-to-use
packaging
pack of 10 bottles
bottle capacity
100 mL
bottle filling volume
100 mL
pH
7.1
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
compatibility
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01), for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01), for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
storage temp.
2-25°C
suitability
aerobic bacteria, anaerobic bacteria
General description
Flüssiges Thioglykolat-Medium (FTM) ist ein universelles Komplettmedium. Thioglykolat und L-Cystin in dem Medium verringern das Redox-Potenzial, um eine anaerobe Atmosphäre zu schaffen. Außerdem inaktivieren sie Quecksilber und andere Schwermetallverbindungen. Agar verringert die schnelle Diffusion von Sauerstoff durch das Medium weiter, kann in größeren Volumina (gefüllte Flaschen) aber zu einer leichten Trübung führen. Resazurin gibt das Reduktionspotenzial des Mediums an, und ein Farbumschlag hin zu Rosa gibt eine erhöhte Sauerstoffkonzentration an.
Application
Flüssiges Thioglykolat-Medium eignet sich zur Isolation und Kultivierung von anspruchsvollen anaeroben sowie aeroben Mikroorganismen. Es wird zur Sterilitätsprüfung von pharmazeutischen Produkten eingesetzt.
Features and Benefits
Unsere gebrauchsfertigen Medien bieten die höchste Qualitätsstufe und höchstes Vertrauen in die Tests. Sie wurden formuliert und geprüft, um die Arzneibuchanforderungen zu erfüllen. Sterilitätsprüfungsmedien und Spüllösungen werden in einem ISO 9001 umgebungskontrollierten Produktionszentrum hergestellt. Jede Charge wieder einem strengen Qualitätssicherungs(QC)-Verfahren unterzogen, einschließlich pH-Wert, Sterilität und Wachstumsförderungstests. Unser Herstellungsverfahren gewährleistet höchste Klarheit für unsere Medien und Spülflüssigkeiten, und verbessert dadurch die Genauigkeit und verringert das Risiko einer falschen Interpretation und falscher Ergebnisse signifikant.
Legal Information
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Flüssiges Thioglykolat-Medium
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1