Merck
SYMBRACK2
Steritest®-Gestelle
to hold-up to 4 Steritest®carrying trays, for use with Steritest® NEO Devices, pkg of 1 kit
Synonym(e):
Schalenhalter
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
23151818
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32014001
Manufacturer/tradename:
Steritest®
Material:
stainless steel
Packaging:
pkg of 1 kit
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
stainless steel
agency
EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
packaging
pkg of 1 kit
manufacturer/tradename
Steritest®
input
sample type pharmaceutical(s)
application(s)
pharmaceutical
sample preparation
sterility testing
compatibility
for use with Steritest® NEO Devices, for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01), for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01), for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01), for use with Steritest® Symbio Pump, standard for VHP (Autoclavable)
shipped in
ambient
Verwandte Kategorien
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
SYMBCAN08SYMBSVB01SYMBDSF02
manufacturer/tradename
Steritest®
manufacturer/tradename
Steritest®
manufacturer/tradename
Steritest®
manufacturer/tradename
Steritest®
material
stainless steel
material
polyphenylsulfone (PPSU)
material
316L stainless steel
material
316L stainless steel support (drain tray), EPDM rubber seal
packaging
pkg of 1 kit
packaging
pkg of (8 trays per pack)
packaging
pkg of 1 unit
packaging
-
agency
EP 2.6.1
agency
EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
agency
EP (2.6.1), JP (4.06), USP (71)
agency
EP (2.6.1), JP (4.06), USP (71)
input
sample type pharmaceutical(s)
input
sample type pharmaceutical(s)
input
pharmaceutical(s)
input
pharmaceutical(s)
application(s)
pharmaceutical
sample preparation
sterility testing
application(s)
pharmaceutical
sample preparation
sterility testing
application(s)
pharmaceutical
sterility testing
application(s)
pharmaceutical
sterility testing
General description
Das Steritest®-Gestell kann nur zusammen mit den Steritest®-Trageeinsätzen genutzt werden. Mit einer Kombination aus 4 Steritest®-Trageeinsätzen und einem Steritest®-Gestell können gleichzeitig 20 mit Medium gefüllte Kanister transportiert werden. Die Steritest®-Trageeinsätze und das Steritest®-Gestell können im Inkubator verbleiben.
Application
Steritest®-Gestelle werden verwendet, um bei der Laborfiltration und Sterilitätstestung die Arbeitsabläufe reibungslos zu gestalten und die Sicherheit zu erhöhen.
Legal Information
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany