Fortfahren mit
SYMBISL01
Steritest® Symbio ISL Pumpe
2 media pump kit for use in isolator
Synonym(e):
Isolatorpumpe, Schlauchpumpe, Sterilitätsgeprüfte Pumpe
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.75
UNSPSC Code:
23151818
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
AC/DC input
100 V / 240 V, 50-60 Hz
Quality Segment
material
316L stainless steel pump (Pump Head Cover, Bottle Holder, Drain Tray Support), polyester keys (keypad), polyphenylsulfone (PPSU) tubing (Tubing guide, Drain Trat Container)
agency
EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
manufacturer/tradename
Steritest®
parameter
19.2 kg operating weight
pump H
35. cm , with bottle holder
pump W
58.8 cm , with accessories
pump body H
18.5 cm , with display
pump body W
23.4 cm
pump body depth
31.3 cm
pump head H
8.1 cm
application(s)
pharmaceutical (Industrial Microbiology)
sterility testing
General description
Die Steritest® Symbio ISL Pumpe eignet sich für 2 Medienbehälter, ist einzigartig konzipiert, um auf runde und ovale Isolatoraussparungen zu passen und kann auf mehrere Arten installiert werden. In ihrer Standardkonfiguration wird diese Pumpe in einen Isolator integriert verwendet, entweder mit geringer oder starker Integration. Basierend auf der gewählten Konfiguration werden speziell konzipierte Integrations-Kits (separat verkauft) angeboten. Es sind zwei Integrations-Kits verfügbar, eines für die runde Aussparung und eines für die ovale Aussparung. Dank ihrer Vielseitigkeit kann sie jedoch auch mit einer Tischkonfiguration zur Verwendung in einer Laminar-Flow-Werkbank, einer Biosicherheitswerkbank oder einem Reinraum verwendet werden.
Das automatische Schließen des Pumpenkopfs beseitigt das Risiko von einklemmen des Handschuhs und gewährleistet ein verlässliches Aufteilen der Flüssigprobe. Wegen der Bedeutung ergonomischer Arbeitsbedingungen können der Abflussbehälter und der Flaschenhalter einfach und auf flexible Weise rund um den Pumpenkopf angebracht werden, um in beengten Umgebungen einen einfachen Zugang zu ermöglichen. Außerdem ist der Abflussbehälter so konzipiert, dass Spritzer unter dem Kanisterunterteil weitgehend minimiert werden. Das praktische Druckerkennungssystem der Pumpe, das in zwei verschiedenen Modi betrieben werden kann (Drucküberwachung und Druckregelung), reduziert das Risiko falscher Testergebnisse und einer Unterbrechung der Sterilitätsprüfung. Für eine höchstmögliche Präzision und reproduzierbare Entnahme selbst der kleinsten Probenmengen besitzt die Pumpe eine praktische Timerfunktion. Zur Sicherstellung der Testreproduzierbarkeit und der kontinuierlichen Konformität mit den definierten Prüfverfahren können die jeweiligen Prüfmethoden mit der Steritest® Symbio-Software auf einem PC erstellt werden. Diese Prüfmethoden werden dann an die Pumpe übertragen. Sie führen den Bediener schrittweise durch den Arbeitsablauf.
Zur Verbesserung des Ablaufs der Sterilitätsprüfung wird auch eine breite Vielfalt optionaler Zubehörprodukte angeboten.
Application
Die Steritest® Symbio ISL Pumpe (2 Medien) eignet sich für Sterilitätsprüfungen in Isolatoren, Laminar-Flow-Werkbanken, auf Biosicherheitswerkbanken oder in Reinräumen. Zu den sterilen Produkten, die mit dem Steritest® System getestet werden können, gehören parenterale Lösungen in großen und kleinen Mengen in Glas- oder Kunststoffflaschen, Plastikbeuteln, Ampullen, Fläschchen, Fertigspritzen, lyophilisierte und andere lösliche Produkte in Ampullen oder Fläschchen, Medizinprodukte und schwer aufzulösende Pulver.
Features and Benefits
  • Benutzerfreundliches Design.
  • Zuverlässig.
  • Sicher.
  • Ergonomisches Design.
  • Nutzerfreundlich.
Other Notes
Das Steritest® Symbio FLEX Pumpen-Kit umfasst:
  • Schlauchpumpe.
  • Qualitätszertifikat.
  • Flaschenhalter.
  • Abflussbehälter.
  • Silikon-Ablaufschlauch.
  • Kommunikationsanschluss.
  • Stromkabel (für Ihre Region).
  • Netzwerkkabel.
  • USB-Stick.
  • 3 Kurzanleitungen.
  • 2 Gewindebolzen.
  • 1 Flachdichtung.
Legal Information
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SYMBLFH01SYMBFSW01SYMBFEE01
description
2 media pump kit for use in isolator
description
The Steritest Symbio LFH Pump, designed to fit your testing environment
description
for use with Steritest® Symbio pump, This accessory streamlines the workflow and increases safety during sterility testing
description
Optional accessory, For use in an isolator
application(s)
pharmaceutical (Industrial Microbiology)
sterility testing
application(s)
pharmaceutical
sterility testing
(Industrial microbiology)
application(s)
pharmaceutical
sterility testing
application(s)
pharmaceutical
sterility testing
AC/DC input
100 V / 240 V, 50-60 Hz
AC/DC input
100 V / 240 V AC, 50-60 Hz
AC/DC input
-
AC/DC input
-
pump head H
8.1 cm
pump head H
15.8 cm (6.2 in.)
pump head H
-
pump head H
-
pump body W
23.4 cm
pump body W
-
pump body W
-
pump body W
-
pump body H
18.5 cm , with display
pump body H
-
pump body H
-
pump body H
-
material
polyester keys (keypad), polyphenylsulfone (PPSU) tubing (Tubing guide, Drain Trat Container), 316L stainless steel pump (Pump Head Cover, Bottle Holder, Drain Tray Support)
material
316L stainless steel housing (for screen), 316L stainless steel support (for drain tray), silicon seal, 316L stainless steel head (of pump), 316L stainless steel cover (for pump head), polyester keys, 316L stainless steel pump, EPDM rubber seal, polyphenylsulfone (PPSU) container (for drain tray), polyphenylsulfone (PPSU) guide(s) (for tubing), 316L stainless steel holder (for bottle), glass window(s) (toughened)
material
-
material
stainless steel (A2, Screws), PVC (feet)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)