SYMBSVB01
Steritest® holder
For sterile bags and Steridilutor® vent chamber, for use with Steritest® Symbio pump
Synonym(e):
Bags and vent mount
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
316L stainless steel
Agentur
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP (71)
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
Steritest®
Aufnahme
pharmaceutical(s)
Anwendung(en)
pharmaceutical
sterility testing
Kompatibilität
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest® Symbio pump
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Rechtliche Hinweise
konfiguriert für