Wichtige Dokumente
SYMBFSW01
Millipore
Steritest® Pumpen-Fußschalter
for use with Steritest® Symbio pump, This accessory streamlines the workflow and increases safety during sterility testing
Synonym(e):
Pumpen-Fußsteuerung
About This Item
UNSPSC-Code:
23151818
NACRES:
NB.79
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Agentur
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP (71)
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
Steritest®
Aufnahme
pharmaceutical(s)
Anwendung(en)
pharmaceutical
sterility testing
Kompatibilität
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest® Symbio pump
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Steuern Sie Ihre Steritest Symbio Pumpe mit Ihren Füßen und halten Sie Ihre Hände frei. Nutzen Sie 2 Betriebsmodi: Start und Stopp oder fortlaufend. Der Fußschalter ist durch einen speziellen Anschluss am Kommunikationsmodul mit der Pumpe verbunden.
Anwendung
Der Steritest Fußschalter ist mit Steritest® Symbio Pumpen und Steritest® Equinox Pumpen kompatibel. Der Fußschalter bedient zwei Modi: Start/Stopp und fortlaufend.
Rechtliche Hinweise
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany