Merck
STBMCTM12
Millipore
Klares, flüssiges Thioglykolat-Medium
ready-to-use, bottle volume 100 mL , filling Volume
Synonym(e):
CTM, Flüssiges Thioglykollat-Medium (klar), Klare Thioglykollat-Bouillon, Klares FTM, Thioglyk. Med. (FTM) klar, Thioglykollat-B. 0,1 l klar
About This Item
UNSPSC-Code:
41106225
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NA.74
Agentur
in accordance with EP 2.6.1
in accordance with JP 4.06
in accordance with USP 71
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile; autoclaved
Form
liquid
Haltbarkeit
12 mo.
Leistungsmerkmale
closure type screw cap with septum
ready-to-use
Verpackung
bottle of
Flaschenkapazität
125 mL
Flaschenvolumen
100 mL , filling Volume
Aufnahme
sample type pharmaceutical(s)
pH-Wert
7.1
Anwendung(en)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
Kompatibilität
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest®
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-25°C
Eignung
aerobic bacteria
nonselective for
Allgemeine Beschreibung
Das klare, flüssige Thioglykollat-Medium weist die gleichen wachstumsfördernden Eigenschaften auf wie das flüssige Standard-Thioglykollat-Medium (FTM). Die alternative Formulierung bringt zusätzliche optische Klarheit gegenüber dem FTM, das eine leichte Trübung oder einen Schleier aufweist. Die Zusammensetzung und die wachstumsfördernden Eigenschaften dieses Mediums entsprechen den Vorgaben der Europäischen Pharmakopöe (EP) 2.6.1, der US-amerikanischen Pharmakopöe (USP) 71 und der Japanischen Pharmakopöe (JP) 4.06. Unsere Fertigungsmethode gewährleistet die höchste Qualität unserer Nährmedien, wodurch die Genauigkeit verbessert und die Gefahr einer falschen Auswertung und falscher Ergebnisse deutlich reduziert wird. Die Lösung ist hellgelb und viskos mit einem rosafarbenen Ring in Suspensionen von ≤1 cm. Der pH-Wert des Produkts beträgt 7,1 ± 0,2; es kann bei 2 - 25 °C gelagert werden. Die Inkubationstemperatur schwankt zwischen 30 und 35 °C und die Inkubationszeit liegt zwischen 7 und 14 Tagen. Eine Packung enthält 12 Flaschen à 100 ml Medium. Jede Flasche ist mit einer Schraubkappe mit Septum verschlossen, um die Gefahr einer Kreuzkontamination zu vermeiden und die Desinfektionsverfahren zu optimieren.
Anwendung
Klares, flüssiges Thioglykollat-Medium ist für den Nachweis anaerober Bakterien vorgesehen, ermöglicht jedoch auch den Nachweis aerober Bakterien. Dieses Medium wird für Sterilitätsprüfungen mittels Membranfiltration oder Direktinokulation verwendet. Die QC-Organismen beinhalten Clostridium sporogenes (ATCC 19404), Staphylococcus aureus (ATCC 6538) und Pseudomonas aeruginosa (ATCC 9027).
Sterilitätsprüfung (Membranfiltration und Direktinokulation)
Keimbelastungskontrolle
Komponenten
Schraubkappe mit Septum
Spezifikationen
Inkubationszeit: 7–14 Tage
Rechtliche Hinweise
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Sterile Isopropyl Myristate (IPM) enhances filterability for sterility testing of viscous products using the Steritest® NEO device.
Sterility testing media options facilitate direct inoculation for non-filterable samples, including soybean casein digest and Fluid Thioglycollate medium.