Merck
SYMBCAN08
Millipore
Steritest® Tragetabletts
for transportation and incubation of media-filled canisters, for use with Steritest® NEO Devices, pkg of (8 trays per pack)
Synonym(e):
Kanisterhalter; Transporthilfe für Kanister
About This Item
UNSPSC-Code:
23151818
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
polyphenylsulfone (PPSU)
Agentur
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Hersteller/Markenname
Steritest®
Verpackung
pkg of (8 trays per pack)
Aufnahme
sample type pharmaceutical(s)
Anwendung(en)
pharmaceutical
sample preparation
sterility testing
Kompatibilität
for use with Steritest® NEO Devices
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest® Symbio Pump
standard for VHP (Autoclavable)
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die Steritest® Trageeinsätze sind das Zubehör, das mit den Steritest® NEO Geräten verwendet werden kann. Ein einzelner Trageeinsatz sichert bis zu 5 Kanister in aufrechter Position am Ende der Sterilitätstestung, um den sicheren Transport der Kanister von der Testumgebung zum Inkubator zu erleichtern. Es ermöglicht dem Benutzer, alle 5 Kanister gleichzeitig visuell zu überprüfen, indem der Trageeinsatz während der Zwischen- und Endablesungen der Sterilitätstestung leicht geschwenkt wird. Mit einer Kombination aus 4 Steritest® Trageeinsätzen und einem Steritest®-Gestell kann der Benutzer 20 mit Medium gefüllte Kanister auf einmal transportieren. Die Steritest®-Kanister-Trageeinsätze und das Steritest®-Gestell können im Inkubator verbleiben.
Anwendung
Steritest® Trageeinsätze werden verwendet, um bei der Laborfiltration und Sterilitätstestung Ihre Arbeitsabläufe reibungslos zu gestalten und die Sicherheit zu erhöhen.
Rechtliche Hinweise
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany