Merck
STBMRFA12DP
Millipore
Flüssigkeit A, zweifach verpackt
double packed of, ready-to-use, bottle volume 100 mL , filling volume
Synonym(e):
Spüllösung A, Spüllösung, Waschlösung
About This Item
UNSPSC-Code:
41106214
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NA.74
Agentur
in accordance with EP 2.6.1
in accordance with JP 4.06
in accordance with USP 71
Qualitätsniveau
Beschreibung
For rinsing and dilution
Sterilität
sterile; ethylene oxide treated
Form
liquid
Leistungsmerkmale
closure type screw cap with septum
ready-to-use
Verpackung
double packed of
Flaschenkapazität
125 mL
Flaschenvolumen
100 mL , filling volume
Aufnahme
sample type pharmaceutical(s)
pH-Wert
7.1
Anwendung(en)
pharmaceutical
sterility testing
Kompatibilität
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest®
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-30°C
Eignung
nonselective for
Allgemeine Beschreibung
Spüllösung A ist ein allgemeiner Spülpuffer, der den Vorgaben der Europäischen Pharmakopöe (EP) 2.6.1, der US-amerikanischen Pharmakopöe (USP) 71 und der Japanischen Pharmakopöe (JP) 4.06 entspricht. Durch die sterilisierte Tyvek® Doppelverpackung wird die Zuverlässigkeit der Testmethode erhöht und zugleich der Reinigungsprozess optimiert, da das Risiko einer Kreuzkontamination in Laminarflow-Werkbänken minimal gehalten und eine sichere und effiziente Dekontamination der Isolatorkammern gewährleistet ist. Das Produkt ist eine klare, farblose Flüssigkeit mit einem pH-Wert von 7,1 ± 0,2 bei 25 °C. Die Lösung kann bis zu 12 Monate bei 2–25 °C (lichtgeschützt) aufbewahrt werden. Jede einzelne Packung enthält 12 Flaschen mit jeweils 100 ml Flüssigkeit, die mit einer Schraubkappe mit Septum verschlossen sind, um die Gefahr einer Kreuzkontamination zu vermindern und die Desinfektionsverfahren zu optimieren.
Anwendung
Spüllösung A wird zum Ausspülen wässriger Lösungen bei der Sterilitätsprüfung mittels Membranfiltration verwendet. Sie wird auch zum Verdünnen von Feststoffen in der gleichen Anwendung eingesetzt. Dieses Produkt wird als Spüllösung bei der Membranfiltration unsteriler Produkte empfohlen. Diese Lösung eignet sich ausgezeichnet zum Auflösen oder Verdünnen von Proben, Rekonstituieren kommerzieller Mikroorganismen oder als Transportmedium für Mikroorganismen.
Sterilitätsprüfung
Bestimmung der Gesamtkeimzahl
Komponenten
Schraubkappe mit Septum
Nährmedium
Spüllösung A
Rechtliche Hinweise
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tyvek is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable