If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 32,70 | |
| 4 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 127,00 |
Über diesen Artikel
€ 32,70
Produktname
Natriumhydroxid, 0.01 M NaOH (0.01 N), Titripur®, reag. USP
agency
reag. USP
Quality Segment
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
product line
Titripur®
form
liquid
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
packaging
Titripac® of
concentration
0.01 M NaOH (0.01 N)
technique(s)
titration: suitable
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Application
- Improvement of durability and drying shrinkage of sodium carbonate activated slag through the incorporation of calcium hydroxide and sodium hydroxide.: Im Rahmen dieser Studie wird untersucht, wie sich Natriumhydroxid und Calciumhydroxid in Natriumcarbonat-aktivierte Schlacke einarbeiten lassen. Die Ergebnisse zeigen signifikante Verbesserungen der Haltbarkeits- und Trockenschrumpfeigenschaften des Materials, was es zu einer praktikablen Option für Bauanwendungen macht, bei denen eine verbesserte Leistung erforderlich ist (Construction and Building Materials, 2020).
- Effect of Sodium Silicate to Hydroxide Ratio and Sodium Hydroxide Concentration on the Physico-Mechanical Properties of Geopolymer Binders.: Diese Studie untersucht den Einfluss des Verhältnisses von Natriumsilikat zu Natriumhydroxid und der Konzentration von Natriumhydroxid auf die mechanischen Eigenschaften von Geopolymerbindemitteln auf Metakaolinbasis. Die Ergebnisse zeigen, dass sowohl das Verhältnis als auch die Konzentration die Druck- und Biegefestigkeit der Bindemittel erheblich beeinflussen, was wertvolle Erkenntnisse für die Optimierung von Geopolymerformulierungen liefert (East African Journal of Engineering, 2023).
- Effect of Sodium Hydroxide, Liquid Sodium Silicate, Calcium Hydroxide, and Slag on the Mechanical Properties and Mineral Crystal Structure Evolution of Polymer Materials.: Diese Forschungsarbeit untersucht die Rolle von Natriumhydroxid, flüssigem Natriumsilikat, Calciumhydroxid und Schlacke bei der Entwicklung mechanischer Eigenschaften und Mineralkristallstrukturen in Polymerwerkstoffen. Die Studie zeigt, dass Natriumhydroxid für die Schaffung einer stark alkalischen Umgebung unerlässlich ist, welche die Bildung nützlicher Mineralkristalle fördert und so die Druckfestigkeit der Materialien erhöht (Crystals, 2021).
- Effects of Sodium Hydroxide and Calcium Hydroxide on the Phase Equilibria of Methane Hydrates.: Diese Studie untersucht die Auswirkungen von Natriumhydroxid und Calciumhydroxid auf die Phasengleichgewichte von Methanhydraten. Die Ergebnisse geben Aufschluss darüber, wie diese Verbindungen die Hydratstabilität und -bildung beeinflussen, was für Anwendungen in der Erdgasspeicherung und -beförderung von entscheidender Bedeutung ist (SSRN Electronic Journal, 2022).
Features and Benefits
Diese volumetrische Lösung wird von unserem Kalibrierlabor D-K-15185-01-00 analysiert, das gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 zur Analyse von Stoffmengenkonzentrationen in volumetrischen Lösungen von der DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) akkreditiert ist. Das Akkreditierungszertifikat finden Sie unter www.sigmalaldrich.com/ISO17025.
Packaging
Analysis Note
Stoffmengenkonzentration 0,00995–0,01005 mol
Messunsicherheit ± 0,00003 mol/l
Rückführbar auf NIST SRM
Die Konzentration wird mittels volumetrischer Titration bestimmt und entspricht 20 °C.
Die Stoffmengenkonzentration dieser volumetrischen Lösung wird mit standardisierter Salzsäurelösung (Artikelnummer 1.09060) bestimmt. Die Salzsäurelösung ist standardisiert und auf Primärstandardreferenzmaterial (SRM) des National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 723 Tris(hydroxymethyl)aminomethan) anhand des volumetrischem Standards Tris(hydroxymethyl)aminomethan (Artikelnummer 1.02408), zertifiziertes Referenzmaterial gemäß ISO 17034, analysiert durch unser akkreditiertes Kalibrierlabor von Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 rückführbar. Die Unsicherheit wird als erweiterte Messunsicherheit mit einem Überdeckungsfaktor k=2 ausgedrückt und deckt ein Konfidenzniveau von 95 % ab.
Hinweis: Der Titer ist ein Korrekturfaktor zur Korrektur von Variationen der volumetrischen Lösung, der Titrationsgeräte, der Temperatur und anderer Laborbedingungen. Um korrekte Titrationsergebnisse zu erzielen, wird empfohlen, einen Titer mit laboreigenen Geräten und unter laborspezifischen Bedingungen direkt nach dem Öffnen einer neuen Flasche und in regelmäßigen Abständen zu bestimmen.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| reaction suitability reaction type: Acid-base reactions | reaction suitability reaction type: Acid-base reactions | reaction suitability reaction type: Acid-base reactions | reaction suitability reaction type: Acid-base reactions |
| technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable |
| product line Titripur® | product line Titripur® | product line Titripur® | product line Titripur® |
| packaging Titripac® of | packaging - | packaging Titripac® of | packaging Titripac® of |
| concentration 0.01 M NaOH (0.01 N) | concentration 0.02 M | concentration 0.1 M | concentration 1 M |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumhydroxid
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Artikel
Discover the ChemiSphere™ App for secure, contactless reagent data transfer to Metrohm OMNIS titrators, ensuring accuracy, traceability, and efficiency.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1603091003 | 04054839753107 |
| 1603094000 | 04054839132087 |
| 1603094003 | 04061841065586 |
| 1603091000 | 04054839121463 |
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf