Zrównoważone opakowania Titripac® dla gotowych do użycia buforów pH Certipur®
Shailly Krishna Rajusth, Ingrid Hayenga, Product Managers Reference Materials
Merck
Ready-to-Use Certipur® pH Buffer solutions (4 L & 10 L) having pH values in range of 1 to 12 are now also available in the sustainable Titripac® packaging format. Opakowanie to zapewnia stabilność, niezawodność i wysoką jakość roztworów buforowych - od pierwszej do ostatniej kropli. Ten hermetycznie zamknięty system pakowania skutecznie eliminuje różne źródła zanieczyszczeń, takie jak powietrze, dwutlenek węgla, a nawet mikroorganizmy podczas użytkowania. Zewnętrzny karton można skompresować i po prostu wyrzucić razem z innymi odpadami papierowymi, a wewnętrzną torebkę można łatwo złożyć przed wyrzuceniem, zmniejszając w ten sposób objętość odpadów (Rysunek 1).
Opakowanie Titripac® jest niezwykle łatwe w użyciu. Zintegrowana wylewka pojawia się po prostu po naciśnięciu wyznaczonej części opakowania. Otwierając kran, roztwór buforowy można pobrać w dowolnym momencie - bez wysiłku i bez ryzyka zanieczyszczenia.
Opakowanie Titripac® zostało nagrodzone w 2016 r. nagrodą Green Good Design Award ze względu na wyjątkowe korzyści dla środowiska.
Rysunek 1.Sprasowane komponenty Titripac® gotowe do skutecznej utylizacji.
Zalety opakowania Titripac®
- Wygodny w użyciu - wyposażony w zintegrowany kranik do pobierania (Rysunek 2)
- Minimalizacja odpadów opakowaniowych (Rysunek 3)
- Niezawodny do ostatniej kropli: hermetycznie zamknięte opakowanie
- Zapewnienie stabilności nawet po otwarciu (Rysunek 4)
- Bardziej szczegółowe informacje na temat danych dotyczących stabilności opakowań Titripac® można znaleźć w arkuszu danych technicznych:
Certyfikowane materiały referencyjne: Gotowe do użycia roztwory buforowe Certipur® w opakowaniach Titripac® - Arkusz danych technicznych jest teraz dostępny na odpowiednich stronach z opisami produktów
Rysunek 2.Gotowe do użycia roztwory buforowe pH Certipur® (4 l i 10 l).
Rysunek 3.Porównanie odpadów opakowaniowych generowanych przez 20 x 1 L roztworu w butelkach PE i 2 x 10 L roztworu w opakowaniu Titripac® Odpady 20 x 1 L roztworu w butelkach PE = Odpady 2 x 10 L roztworu w opakowaniu Titripac®.
Stabilność roztworów buforowych
Stabilność gotowych do użycia roztworów buforowych pH Certipur® w formatach Titripac® badano w codziennych rutynowych warunkach. Co sześć miesięcy mierzono wartość pH za pomocą połączonej elektrody szklanej po 5-punktowej kalibracji zgodnie z DIN 19268 z referencyjnymi roztworami buforowymi zgodnie z DIN 19266, IUPAC, NIST, Ph.Eur. i USP.
Następujące przykładowe wykresy stabilności (Rysunek 4) przedstawiają zmierzone wartości pH roztworów buforowych pH 4,00 w dostępnych pojemnościach Titripac® 4 L i 10 L w okresie ich przydatności do użycia. Kompleksowy przegląd znajduje się w wyżej wymienionej karcie danych technicznych
Rysunek 4.Wykresy stabilności dla przechowywania do 36 miesięcy dla pH 4,00.
Aby uzyskać więcej informacji, pobierz arkusz danych technicznych z pełnym zestawem danych stabilności.
Niżej znajdują się przeglądy roztworów buforowych CRM certyfikowanych w temperaturze 20 °C (Tabela 1) i 25 °C (Tabela 2).
pH | Opakowanie | Nr kat. Nr |
---|---|---|
2.00 | Titripac® 4 L | 1.09433.4000 |
Titripac® 10 L | 1.09433.9010 | |
4.00 | Titripac® 4 L | 1.09435.4000 |
Titripac® 10 L | 1.09435.9010 | |
4.00 (Red) | Titripac® 4 L | 1.09475.4000 |
Titripac® 10 L | 1.09475.9010 | |
6.00 | Titripac® 4 L | 1.09437.4000 |
7.00 | Titripac® 4 L | 1.09439.4000 |
Titripac® 10 L | 1.09439.9010 | |
7.00 (Zielony) | Titripac® 4 L | 1.09477.4000 |
Titripac® 10 L | 1.09477.9010 | |
8.00 | Titripac® 4 L | 1.09460.4000 |
9.00 | Titripac® 4 L | 1.09461.4000 |
Titripac® 10 L | 1.09461.9010 | |
9.00 (Niebieski) | Titripac® 4 L | 1.09476.4000 |
Titripac® 10 L | 1.09476.9010 | |
10.00 | Titripac® 4 L | 1.09438.4000 |
Titripac® 10 L | 1.09438.9010 | |
10.00 (żółty) | Titripac® 4 L | 1.09400.4000 |
Titripac® 10 L | 1.09400.9010 |
pH | Opakowanie | Nr kat. No. |
---|---|---|
1.00 | Titripac® 4 L | 1.09441.4000 |
2.00 | Titripac® 4 L | 1.09442.4000 |
3.00 | Titripac® 4 L | 1.09444.4000 |
4.00 | Titripac® 4 L | 1.09445.4000 |
4.00 (Red) | Titripac® 4 L | 1.99054.4000 |
4.01 | Titripac® 4 L | 1.09406.4000 |
5.00 | Titripac® 4 L | 1.09446.4000 |
6.00 | Titripac® 4 L | 1.99036.4000 |
7.00 | Titripac® 4 L | 1.09407.4000 |
7.00 (Żółty) | Titripac® 4 L | 1.99057.4000 |
8.00 | Titripac® 4 L | 1.99038.4000 |
9.00 | Titripac® 4 L | 1.09408.4000 |
10.00 | Titripac® 4 L | 1.09409.4000 |
10.00 (Niebieski) | Titripac® 4 L | 1.99050.4000 |
11.00 | Titripac® 4 L | 1.99041.4000 |
12.00 | Titripac® 4 L | 1.99022.4000 |