1.99041
Buffer solutions
(boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 11.00 (25°C) Certipur®
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
linia produktu
Certipur®
pH
11.0 (25 °C in H2O)
gęstość
1.01 g/cm3 at 20 °C
Zastosowanie
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
temp. przechowywania
15-25°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Measured and qualified at an ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accredited laboratory
- Traceable to secondary reference standard from NIST and primary certified reference standard from PTB
- Available in a secure 500 mL PE bottle and 4 L innovative and sustainable Titripac® PE/Aluminum packaging for a reduced waste generation
- Accompanied with a detailed and batch-specific certificate of analysis (CoA) for an effective audit
- Product label follows the ISO Guide 31 and contains information about ordering number, article description, lot number, safety data, and expiry date
- Packaging material subjected to comprehensive stability studies as per ISO Guide 35
Informacje prawne
polecane
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List