This product is not tested for RNase/DNase. Currently, an RNase/DNase free solution is not available.
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 153,00 zł |
4 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 566,00 zł |
Informacje o tej pozycji
153,00 zł
General description
Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat ze strony http://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę ważności.
Application
Features and Benefits
- Pomiary i kwalifikacja w laboratorium akredytowanym zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034
- Identyfikowalność z wtórnym wzorcem odniesienia NIST i pierwotnym certyfikowanym wzorcem odniesienia PTB
- Rozwiązanie gotowe do użycia
- Dostępny w szczelnie zamkniętej plastikowej butelce i zrównoważonym opakowaniu Titripac® w celu zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów
- Towarzyszy mu szczegółowy i specyficzny dla partii certyfikat analizy (CoA) dla skutecznego audytu
- Etykieta produktu jest zgodna z przewodnikiem ISO 31 i zawiera informacje o numerze zamówienia, opisie artykułu, numerze partii, danych dotyczących bezpieczeństwa i dacie ważności.
- Materiał opakowaniowy poddany kompleksowym badaniom stabilności zgodnie z Przewodnikiem ISO 35
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| density 1.00 g/cm3 at 20 °C | density 1.00 g/cm3 at 20 °C | density 1.00 g/cm3 at 20 °C | density 1.0 g/cm3 at 20 °C |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| pH 8.0 (20 °C in H2O) | pH 7.0 (20 °C in H2O) | pH 9.0 (25 °C in H2O) | pH 3.0 (25 °C in H2O) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór buforowy
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10043-35-3
10043-35-3
-
Is it RNase/DNase free?