The molecular weight of Concanavalin A is 102 kDa. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/169/422/l7647pis.pdf
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 160,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 390,00 zł |
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 648,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2240,00 zł |
Informacje o tej pozycji
160,00 zł
biological source
Canavalia ensiformis
Quality Segment
type
Type VI
form
lyophilized powder
potency
≤20 μg per mL agglutination activity
impurities
Carbohydrate, essentially free, salt, essentially free
solubility
water: 1 % (w/v)
storage temp.
−20°C
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Type VI, lyophilized powder | description FITC conjugate, Type IV, lyophilized powder | description Type IV, lyophilized powder | description peroxidase conjugate, lyophilized powder |
| biological source Canavalia ensiformis | biological source Canavalia ensiformis | biological source - | biological source Canavalia ensiformis (jack bean) |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| solubility water: 1 % (w/v) | solubility - | solubility - | solubility - |
| impurities Carbohydrate, essentially free, salt, essentially free | impurities Carbohydrate, essentially free | impurities Carbohydrate, essentially free, salt, essentially free | impurities carbohydrate, essentially free |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| potency ≤20 μg per mL agglutination activity | potency - | potency <64 μg per mL agglutination activity | potency - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Concanavalin A from Canavalia ensiformis (Jack bean)
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the molecular weight of Concanavalin A with code L7647?