Merck
PFS15
Supelco
SpheriCal Mix
Protein Medium, suitable for MALDI-MS
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
linia produktu
SpheriCal
Formularz
powder
okres trwałości
expiry date on the label
masa cząsteczkowa
Mr 15000-30000 Da (Na & adduct)
skład
9-nitroanthracene, >90%
sodium trifluoroacetate, <10%
metody
MALDI-MS: suitable
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
calibrants PFS5A : PFS5B : PFS5C : PFS5D = 1:1:1:1
Matrix/counter ion: 9-Nitroanthracene/Na+
Zastosowanie
For mass calibration in mass spectrometry
Opakowanie
Quantity: 3*5 mg
Informacje prawne
SpheriCal is a trademark of Polymer Factory Sweden AB
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
The Grayson research labs have focused on the synthesis and characterization of well-defined polymers. One particular theme of research has involved the optimization of the mass spectral analysis of polymers using MALDI-TOF MS and associated calibration methodologies.