Kluczowe dokumenty
77365
Supelco
Fluoride Standard for IC
Fluoride Standard for IC
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
TraceCERT®, 1000 mg/L fluoride in water (nominal concentration)
Wybierz wielkość
100 ML
329,00 zł
329,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
329,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
329,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
stężenie
1000 mg/L fluoride in water (nominal concentration)
metody
ion chromatography: suitable
Zastosowanie
environmental
food and beverages
Format
single component solution
Opis ogólny
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from an NMI, e.g. NIST.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Zastosowanie
It is intended to be used during the calibration of ion chromatography-based analytical techniques.
Cechy i korzyści
  • Produced under ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accreditation
  • Traceable to SI unit of mole through internationally accepted institutions such as NIST or BAM
  • Accompanied by a comprehensive Certificate of Analysis (CoA) (up to four pages) with data on stability, density, homogeneity, the accuracy of concentration, uncertainty, and traceability
  • Gravimetrically prepared using high-quality qNMR-characterized starting materials and qualified precision balances to ensure minimal uncertainty
  • Rigorously tested through real-time stability studies to ensure accuracy and shelf life
  • Available in an HDPE bottle, sealed in an aluminum bag
Powiązanie
Visit the IC Portal to learn more
Komentarz do analizy
1000 mg/L fluoride in water, prepared with high purity NaF and water
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Quantification of halide in ionic liquids using ion chromatography
Villagran C, et al.
Analytical Chemistry, 76, 2118-2123 (2004)
Produkty
W niniejszym badaniu dokonano przeglądu przydatności wody ultraczystej do analizy IC wody pitnej. Oceniono jony nieorganiczne i produkty uboczne dezynfekcji (DBP).
This study reviews the suitability of ultrapure water for the IC analysis of drinking water. Inorganic ions and disinfectant by-products (DBPs) were assessed.
Questions
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review