Przejdź do
53337
Potassium Standard for IC
TraceCERT®, 1000 mg/L K+ in water (nominal concentration)
Potassium Standard for IC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
353,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
353,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
concentration
1000 mg/L K+ in water (nominal concentration)
technique(s)
ion chromatography: suitable
application(s)
environmental
food and beverages
format
single component solution
General description
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from an NMI, e.g. NIST.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Analysis Note
1000 mg/L K+ in water, prepared with high purity KNO3 and water
Other Notes
Visit the IC Portal to learn more
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
407869015741271
application(s)
environmental
food and beverages
application(s)
environmental
food and beverages
application(s)
environmental
food and beverages
application(s)
environmental
food and beverages
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
ion chromatography: suitable
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
concentration
1000 mg/L K+ in water (nominal concentration)
concentration
1000 mg/L Cu2+ in nitric acid (nominal concentration)
concentration
1000 mg/L cyanide in water (nominal concentration)
concentration
1000 mg/L iodide in water (nominal concentration)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This study reviews the suitability of ultrapure water for the IC analysis of drinking water. Inorganic ions and disinfectant by-products (DBPs) were assessed.
W niniejszym badaniu dokonano przeglądu przydatności wody ultraczystej do analizy IC wody pitnej. Oceniono jony nieorganiczne i produkty uboczne dezynfekcji (DBP).
Metrosep C Supp 2 column and acidic binary IC eluent accurately determine ammonium in acidic solutions, meeting pharmacopeia regulations.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
489662-1G04061838054531
53337-100ML04061832559186
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review