Nazwa produktu
Anolyte K dla kulometrii, coulometric Karl Fischer reagent for aldehydes & ketones AQUASTAR®
product line
Aquastar®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: coulometric
technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable, titration: suitable
suitability
passes test for application
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2 - STOT SE 1
target_organs
Immune system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
109-86-4
288-32-4 + 109-86-4 + 67-66-3
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1880620500 | 04061841847762 |