Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 470,00 zł |
Informacje o tej pozycji
470,00 zł
Nazwa produktu
CombiSolvent Oil, Solvent for volumetric Karl Fischer titration with one component reagents for oils Aquastar®
Quality Segment
product line
Aquastar®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: volumetric
technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable, titration: suitable
pH
5.6 (20 °C in H2O)
kinematic viscosity
0.67 cSt(40 °C)
transition temp
flash point 6 °C
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| reaction suitability reaction type: volumetric | reaction suitability reaction type: volumetric | reaction suitability reaction type: volumetric | reaction suitability - |
| technique(s) Karl-Fischer titration: suitable | technique(s) Karl-Fischer titration: suitable | technique(s) Karl-Fischer titration: suitable | technique(s) - |
| format single component solution | format single component solution | format single component solution | format - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| pH 5.6 (20 °C in H2O) | pH 5.5 ( in H2O) | pH 5.8-6.3 (20 °C in H2O) | pH - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
42.8 °F
flash_point_c
6 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
288-32-4 + 108-88-3 + 67-56-1