1.02950
Dimethyl sulfoxide
for spectroscopy Uvasol®
Synonim(y):
Methanesulfinylmethane, Methyl sulfoxide, Dimethyl(oxido)sulfur, DMSO, DMSO
Wybierz wielkość
471,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
471,00 zł
Polecane produkty
gęstość pary
2.7 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
0.42 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.8% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
573 °F
siła działania
28300 mg/kg LD50, oral (Rat)
40000 mg/kg LD50, skin (Rat)
granice wybuchowości
42 %, 63 °F
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
zanieczyszczenia
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.05% Water
pozostałość po odparowaniu
≤0.0004%
kolor
APHA: ≤10
przepuszczalność
270 nm, ≥35%
280 nm, ≥50%
310 nm, ≥80%
330 nm, ≥90%
350 nm, ≥97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.479 (lit.)
Lepkość kinematyczna
2.14 cSt
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
temp. przejścia
flash point 87 °C
gęstość
1.10 g/mL (lit.)
absorpcja UV
λ: 270 nm Amax: ≤0.46
λ: 280 nm Amax: ≤0.30
λ: 310 nm Amax: ≤0.10
λ: 330 nm Amax: ≤0.05
λ: 350 nm Amax: ≤0.013
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
Klucz InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Przestroga
Charakterystyka techniczna
Komentarz do analizy
Evaporation residue: ≤ 0.0004 %
Water: ≤ 0.05 %
Color: ≤ 10 Hazen
Acidity: ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Transmission (at 270 nm): ≥ 35 %
Transmission (at 280 nm): ≥ 50 %
Transmission (at 310 nm): ≥ 80 %
Transmission (at 330 nm): ≥ 90 %
Transmission (from 350 nm): ≥ 97 %
Absorbance (at 270 nm): ≤ 0.46
Absorbance (at 280 nm): ≤ 0.30
Absorbance (at 310 nm): ≤ 0.10
Absorbance (at 330 nm): ≤ 0.05
Absorbance (from 350 nm): ≤ 0.013
Inne uwagi
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup