Kluczowe dokumenty
317275
Sigma-Aldrich
Dimethyl Sulfoxide
ACS Reagent Grade.
Synonim(y):
Dimethyl sulfoxide, DMSO, Methyl Sulfoxide, DMSO
Wybierz wielkość
100 ML
247,00 zł
500 ML
462,00 zł
247,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 lutego 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
247,00 zł
500 ML
462,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2SO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
78.13
Beilstein:
506008
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191502
NACRES:
NA.21
Próba:
≥99% (GC)
bp:
189 °C (lit.)
ciśnienie pary:
0.42 mmHg ( 20 °C)
247,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 lutego 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
2.7 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
0.42 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
573 °F
granice wybuchowości
42 %, 63 °F
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
zanieczyszczenia
≤0.1% moisture
kolor
clear colorless
współczynnik refrakcji
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
gęstość
1.10 g/mL (lit.)
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
10-30°C
ciąg SMILES
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
Klucz InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
ACS reagent grade.
Zastosowanie
  • Spectroscopic and quantum chemical analysis of Isonicotinic acid methyl ester.: Demonstrates the utility of spectroscopic methods combined with quantum chemical calculations, techniques potentially applicable to samples involving DMSO ( Shoba et al., 2015).
  • Modification of gelatin by reaction with 1,6-diisocyanatohexane.: Investigates the chemical modification of proteins, potentially relevant for studies using DMSO as a solvent to facilitate such reactions ( Bertoldo et al., 2007).
  • Characterization of O-acetyl-(4-O-methylglucurono)xylan isolated from birch and beech.: Describes the characterization of natural polymers, where DMSO could be used to dissolve and analyze similar substances ( Teleman et al., 2002).
Opakowanie
Packaged under inert gas
Przestroga
Supercools easily and remelts slowly at room temperature. Solidified product can be re-liquified by warming to room temperature without detriment to the product.
Ostrzeżenie
Toxicity: Irritant (B)
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Benjamin Seyer et al.
Journal of neurochemistry, 153(4), 485-494 (2019-09-27)
Ethyl2-acetylamino-7-hydroxy-4-pyridin-3-yl-4H-chromene-3-carboxylate (HFI-419), the benzopyran-based inhibitor of insulin-regulated aminopeptidase (IRAP), has previously been shown to improve spatial working and recognition memory in rodents. However, the mechanism of its cognitive-enhancing effect remains unknown. There is a close correlation between dendritic spine density