Przejdź do
1.04718
Izooktan
for spectroscopy Uvasol®
Synonim(y):
2,2,4-trimetylopentan, izobutylotrimetylometan, izooktan
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
399,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1410,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2C(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.23
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NA.03
EC Index Number:
208-759-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1696876
Assay:
≥99.8% (GC)
Technique(s):
UV/Vis spectroscopy: suitable
Bp:
98-99 °C (lit.)
Vapor pressure:
41 mmHg ( 21 °C)
399,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
3.9 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
41 mmHg ( 21 °C)
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
745 °F
potency
>2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
6 %
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.005% Water
evapn. residue
≤0.0002%
color
APHA: ≤10
transmittance
205 nm, ≥30%, 215 nm, ≥65%, 220 nm, ≥80%, 225 nm, ≥85%, 235 nm, ≥90%, 245 nm, ≥98%, 255 nm, ≥99%
refractive index
n20/D 1.391 (lit.)
pH
7
bp
98-99 °C (lit.)
mp
−107 °C (lit.)
transition temp
flash point -12 °C
density
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
UV absorption
λ: 205 nm Amax: ≤0.52, λ: 215 nm Amax: ≤0.19, λ: 220 nm Amax: ≤0.10, λ: 225 nm Amax: ≤0.07, λ: 235 nm Amax: ≤0.05, λ: 245 nm Amax: ≤0.01, λ: 255 nm Amax: ≤0.004
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
InChI key
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
General description
Dokładne wyniki analityczne w spektroskopii UV/VIS i spektroskopii w podczerwieni zależą od zastosowania bardzo czystych rozpuszczalników do przygotowania próbek. Gama rozpuszczalników Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> została specjalnie zaprojektowana do spektroskopii i innych zastosowań wymagających rozpuszczalników o najwyższej czystości spektralnej. Proces uszlachetniania pozwala na większy stopień bezpieczeństwa w zastosowaniach i uniknięcie błędnej interpretacji wyników analitycznych spowodowanych śladami zanieczyszczeń UV, IR i fluorescencji. Rozpuszczalniki Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> oferują najlepszą przepuszczalność promieniowania UV. We wszystkich specyfikacjach określono minimalną przepuszczalność dla 5 typowych długości fal.
Application
  • Charakterystyka destylatu palmowego kwasu tłuszczowego, regioizomerów diacyloglicerolu i produktów estryfikacji przy użyciu wysokowydajnej chromatografii wykluczania...: Badania te wykorzystują izooktan w analizie destylatów palmowych kwasów tłuszczowych i ich pochodnych, podkreślając jego rolę w ulepszaniu technik chromatograficznych do analizy lipidów (Aryusuk et al., 2024).
  • Wielowariantowa optymalizacja i walidacja zmodyfikowanej metody QuEChERS do oznaczania WWA i PCB w grillowanym mięsie za pomocą GC-MS: Badanie to wykorzystuje izooktan do ekstrakcji i analizy niebezpiecznych związków w próbkach żywności, demonstrując zaawansowane techniki przygotowania próbek w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności (Ostadgholami i in., 2023).
  • Kompatybilność ekstrakcji punktu zmętnienia z chromatografią gazową: Wpływ matrycy Triton X-100 na analizę GC-MS i GC-MS/MS pestycydów chloroorganicznych i fosforoorganicznych...: Izooktan jest podkreślany jako krytyczny składnik w ekstrakcji i analizie chromatograficznej toksyn środowiskowych, pokazując jego użyteczność w zmniejszaniu zakłóceń matrycy (Hristozova et al., 2024).
  • Charakterystyka i zastosowanie na skalę pilotażową proteazy serynowej ZMS-2 o nowych właściwościach do ekologicznego przetwarzania skóry...: Chociaż pośrednio związany, artykuł ten ilustruje szersze zastosowanie metod biochemicznych w przemyśle, gdzie można wywnioskować rolę izooktanu w optymalizacji procesu (Khan et al., 2023).
  • Badanie właściwości dyfuzyjnych mieszanin zeolitów za pomocą połączonej analizy grawimetrycznej, spektroskopii IR i metod inwersyjnych (IRIS)...: W artykule omówiono zastosowanie izooktanu w badaniu właściwości transportowych zeolitów, ważnych dla procesów katalitycznych i separacyjnych w chemii (Ait Blal et al., 2023).
Features and Benefits
Stężenie nasycenia w powietrzu: 239 g/m3 (20 °C)
Analysis Note
Czystość (GC): ≥ 99,8 %
Pozostałość po odparowaniu: ≤ 0,0002 %
Woda: ≤ 0,005 %
Kolor: ≤ 10 Hazen
Kwasowość: ≤ 0.0002 meq/g
Zasadowość: ≤ 0.0002 meq/g
Fluorescencja (jako chinina przy 254 nm): ≤ 1.0 ppb
Fluorescencja (jako chinina przy 365 nm): ≤ 1.0 ppb
Transmisja (przy 205 nm): ≥ 30 %
Transmisja (przy 215 nm): ≥ 65 %
Transmisja (przy 220 nm): ≥ 80 %
Transmisja (przy 225 nm): ≥ 85 %
Transmisja (przy 235 nm): ≥ 90 %
Transmisja (przy 245 nm): ≥ 98 %
Transmisja (od 255 nm): ≥ 99 %
Absorbancja (przy 205 nm): ≤ 0.52
Absorbancja (przy 215 nm): ≤ 0,19
Absorbancja (przy 220 nm): ≤ 0,10
Absorbancja (przy 225 nm): ≤ 0,07
Absorbancja (przy 235 nm): ≤ 0.05
Absorbancja (przy 245 nm): ≤ 0,01
Absorbancja (od 255 nm): ≤ 0,004
Spełniają wymagania "Spektroskopii do zastosowań specjalnych" zgodnie z ACS i Reag. Ph Eur
Other Notes
Poznaj różne akcesoria i sprzęt bezpieczeństwa laboratoryjnego do bezpiecznego obchodzenia się z rozpuszczalnikami, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa już od pierwszego użycia.
Legal Information
UVASOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Izooktan
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
10.4 °F - closed cup
flash_point_c
-12 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)