Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 394,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 433,00 zł |
2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 820,00 zł |
2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 902,00 zł |
4 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1440,00 zł |
5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1470,00 zł |
25 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4880,00 zł |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 33 900,00 zł |
Informacje o tej pozycji
394,00 zł
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor density
2.7 (vs air)
vapor pressure
0.42 mmHg ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
573 °F
potency
28300 mg/kg LD50, oral (Rat), 40000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
42 %, 63 °F
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.0002 meq/g Titrable acid
evapn. residue
≤0.001%
color
clearAPHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.479 (lit.)
kinematic viscosity
2.14 cSt
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
transition temp
flash point 87 °C
solubility
1000 g/L
density
1.10 g/mL (lit.)
cation traces
Fe: ≤0.0001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI key
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- To dissolve the substrate and to dilute fluorogenic substrate.
- To permeabilize V. natriegens or E coli cell.
Features and Benefits
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description for analysis EMSURE® ACS | description ACS Reagent Grade. | description analytical standard | description ACS reagent, ≥99.9% |
| assay ≥99.9% (GC) | assay ≥99% (GC) | assay ≥99.95% (GC) | assay ≥99.9% |
| Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| grade ACS reagent | grade - | grade analytical standard | grade ACS reagent |
| solubility 1000 g/L | solubility - | solubility H2O: miscible (completely) | solubility - |
| form liquid | form liquid | form - | form liquid |
| density 1.10 g/mL (lit.) | density 1.10 g/mL (lit.) | density 1.10 g/mL (lit.) | density 1.10 g/mL (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethyl sulfoxide
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?