Przejdź do
D4540
Dimethyl sulfoxide
≥99.5% (GC), suitable for plant cell culture
Dimethyl sulfoxide
1 of 2 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonim(y):
DMSO
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
318,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
666,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1120,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2SO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
78.13
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NA.71
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-664-3
Beilstein/REAXYS Number:
506008
MDL number:
Assay:
≥99.5% (GC)
Technique(s):
cell culture | plant: suitable, cryopreservation: suitable
Bp:
189 °C (lit.)
Vapor pressure:
0.42 mmHg ( 20 °C)
318,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
vapor density
2.7 (vs air)
vapor pressure
0.42 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
573 °F
expl. lim.
42 %, 63 °F
technique(s)
cell culture | plant: suitable, cryopreservation: suitable
impurities
<0.1% water (Karl Fischer)
color
colorless
refractive index
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
solubility
H2O: miscible (completely)
density
1.10 g/mL (lit.)
SMILES string
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI key
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Dimethyl sulfoxide has been used:
  • in the preparation of bisphenol A (BPA)
  • in cell proliferation assay (MTT assay)
  • in chemosensitivity assay
  • as the vehicle control in all experiments like apoptosis assay
  • in ethoxyresorufin-O-deethylation (EROD) assay
Biochem/physiol Actions
DMSO (dimethyl sulfoxide), an organic solvent possesses several pharmaceutical activities such as analgesic, diuretic, bacteriostatic, membrane-penetrant, anti-inflammatory, vasodilatory and cholinesterase inhibitory effects. It is a by-product of the lumber industry and used as an industrial solvent. DMSO also serves as a therapeutic agent to treat interstitial cystitis and arthritis.
Disclaimer
Supercools easily and remelts slowly at room temperature. Solidified product can be re-liquified by warming to room temperature without detriment to the product.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D2650D265301934
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.7%
assay
≥99.7%
assay
≥99.9% (GC), ≥99.99995% (metals basis)
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
300
Quality Level
100
technique(s)
cell culture | plant: suitable, cryopreservation: suitable
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable, cryopreservation: suitable
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable, cryopreservation: suitable
technique(s)
-
solubility
H2O: miscible (completely)
solubility
H2O: miscible (completely)
solubility
H2O: miscible (completely)
solubility
H2O: miscible (completely)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
mp
16-19 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
mp
16-19 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethyl sulfoxide
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–10 of 11 Questions  
  1. Can I use this product (suitable for plant cell culture) for cyropreservation of mammalian cells? Does cryopreservation of mammalian cells require sterile-filtered DMSO?
    1 answer
    1. D4540 is listed as suitable for cryopreservation.
      However, D2650 is already pre-sterile and has documentation with a protocol for cryopreservation of human and animal cell lines.
      See these links:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/d2650
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/d2650#product-documentation
      Look for the Product Information Sheet. Also, see this link for more information:
      https://www.sigmaaldrich.com/products/cell-culture-and-analysis/cell-culture-supplements-and-reagents/cell-freezing-reagents
      Helpful?
  2. Can I autoclave this product?
    1 answer
    1. DMSO is not autoclavable in neat form. It is highly unlikely that microorganisms would survive in this environment. Should sterilization be necessary a PTFE, Polypropylene, or Nylon filter membrane are recommended for sterile-filtration.
      Helpful?
  3. What is the molarity of DMSO?
    1 answer
    1. DMSO will have a molarity of 14.1M, based on a density of 1.1 g/mL and a molecular weight of 78.13 g/mol.
      Helpful?
  4. Does DMSO have any synthetic utility?
    1 answer
    1. DMSO has been used to oxidize thiols and disulfides to sulfonic acids, hydrolysis of epoxides, thioalkylation of phenols, and oxidation of primary alcohols and halides, and esters of primary alcohols to aldehydes.
      Helpful?
  5. What is the DMSO dissolved in?
    1 answer
    1. DMSO is not dissolved in any solvent. It is a pure chemical compound that is a liquid at room temperature.
      Helpful?
  6. Where does DMSO come from?
    1 answer
    1. DMSO is known to have been isolated from tree bark in the past. It is now a commericially synthesized solvent.
      Helpful?
  7. What type of filter is used to sterile-filter Dimethyl sulfoxide (DMSO)?
    1 answer
    1. DMSO can be sterile-filtered through a 0.2 micron PTFE filter. The sterility testing is per the current US Pharmacopoeia method.
      Helpful?
  8. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  9. Is Dimethyl sulfoxide a sterile product?
    1 answer
    1. No, this product is not considered sterile.  Product Nos. D2560 and D2438 are sterile-filtered.
      Helpful?
  10. What concentration of DMSO do I use in a cell freezing media?
    1 answer
    1. DMSO is usually used at 1-10%, depending on the cell line.  For the cell freezing media that we offer, it is used at 8.7% concentration.
      Helpful?
1–10 of 11 Questions  
Reviews
Active Filters
  1. San Diego
    • Review 1
    • Votes 4
    5 out of 5 stars.
    Works on mammalian cells
    Good for mammalian cell culture treatments of compound
    Helpful?
  2. 1 Ratings-only review