Merck
678201
Sigma-Aldrich
Allyl methyl ether
97%
Synonim(y):
3-Methoxy-1-propene
About This Item
Wzór liniowy:
CH2=CHCH2OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
72.11
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3803
tw
42-43 °C/760 mmHg
gęstość
0.768 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COCC=C
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4-5-2/h3H,1,4H2,2H3
Klucz InChI
FASUFOTUSHAIHG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
<-20.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
< -28.9 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves