Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 274,00 zł |
Informacje o tej pozycji
274,00 zł
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.531 (lit.)
bp
155 °C (lit.)
density
1.132 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
thiol
SMILES string
SCc1ccco1
InChI
1S/C5H6OS/c7-4-5-2-1-3-6-5/h1-3,7H,4H2
InChI key
ZFFTZDQKIXPDAF-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description natural, 98%, FG | description ≥97%, FG | description ≥97%, FG |
| assay 98% | assay 98% | assay ≥97% | assay ≥97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300, 400 | Quality Level 300, 400 |
| bp 155 °C (lit.) | bp 155 °C (lit.) | bp 155 °C (lit.) | bp 66 °C/15 mmHg (lit.) |
| form liquid | form - | form - | form - |
| density 1.132 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.132 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.132 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.196 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.531 (lit.) | refractive index n20/D 1.531 (lit.) | refractive index n20/D 1.531 (lit.) | refractive index n20/D 1.5444 (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Furanmethanethiol
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
113.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
45 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?