Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 219,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 365,00 zł |
Informacje o tej pozycji
219,00 zł
vapor density
2.1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
8.51 psi ( 20 °C)
assay
97%
form
liquid
autoignition temp.
570 °F
expl. lim.
18.2 %
refractive index
n
bp
35 °C (lit.)
density
0.839 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
thiol
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCS
InChI
1S/C2H6S/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
DNJIEGIFACGWOD-UHFFFAOYSA-N
Application
- Functionalized oxazolidinones by conjugated nucleophilic addition- electrophilic amination reaction.
- Ethyl phenyl sulfide by C-S coupling with iodobenzene.
- Chain transfer agent in the RAFT polymerization of N-isopropylacrylamide.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 98 atom % D | description ≥97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 99% (CP) | assay ≥97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300, 400 |
| form liquid | form - | form - | form - |
| bp 35 °C (lit.) | bp - | bp - | bp 35 °C (lit.) |
| refractive index n | refractive index - | refractive index - | refractive index n |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethanethiol
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-49.0 °F - closed cup
flash_point_c
-45 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?