Przejdź do
A34201
Allyl methyl sulfide
98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
144,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
398,00 zł
298,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2C=CHCH2SCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
233-422-0
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
144,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.4714 (lit.)
bp
91-93 °C (lit.)
density
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
thioether
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CSCC=C
InChI
1S/C4H8S/c1-3-4-5-2/h3H,1,4H2,2H3
InChI key
NVLPQIPTCCLBEU-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
303593M81705128252
description
98%
description
98%
description
98%
description
98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
bp
91-93 °C (lit.)
bp
-
bp
238 °C (lit.)
bp
55-56 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
density
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.4714 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.495 (lit.)
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
64.4 °F - closed cup
flash_point_c
18 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)