Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 292,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1400,00 zł 1050,00 zł |
Informacje o tej pozycji
292,00 zł
biological source
Allium sativum L.
Quality Segment
vapor density
>5 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 20 °C)
assay
≥98% (HPLC)
form
oil
color
colorless to yellow
refractive index
n20/D 1.541 (lit.)
bp
180-195 °C (lit.)
density
1.008 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
C=CCSSCC=C
InChI
1S/C6H10S2/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
InChI key
PFRGXCVKLLPLIP-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- to study its effects in apoptosis induction and cell viability on different glioma cell lines
- as a treatment and positive control to assess the anti-inflammatory regulation of nuclear factor erythroid-2 related factor-2 (Nrf2) in breast cancer cells
- as a potential substrate compound to detect hydrogen sulfide (H2S) production via lead acetate/lead sulfide method
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥80%, FG | description analytical standard | description ≥97%, FG |
| form oil | form - | form - | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥80% | assay ≥95.0% (GC) | assay ≥97% |
| biological source Allium sativum L. | biological source synthetic | biological source - | biological source synthetic |
| application(s) metabolomics | application(s) flavors and fragrances | application(s) cleaning products | application(s) flavors and fragrances |
| Quality Level 200 | Quality Level 400, 300 | Quality Level 100 | Quality Level 400, 300 |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diallyl disulfide
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Temperatura zapłonu (°F)
143.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
62 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?