Merck
259470
Sigma-Aldrich
Allyl ether
98%
Synonim(y):
Diallyl ether
Wybierz wielkość
25 G
730,00 zł
730,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
730,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(H2C=CHCH2)2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.14
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
730,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.416 (lit.)
bp
94-95 °C (lit.)
gęstość
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C=CCOCC=C
InChI
1S/C6H10O/c1-3-5-7-6-4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
Klucz InChI
ATVJXMYDOSMEPO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
19.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-7 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Xuemei Wang et al.
Talanta, 166, 300-305 (2017-02-19)
Novel magnetic mesoporous molecularly imprinted polymers (MMIPs) with core-shell structure were prepared by simple surface molecular imprinting polymerization using tetrabromobisphenol-S (TBBPS) as the template. The MMIPs-TBBPS were characterized by fourier-transform infrared spectrometry (FTIR), scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy
Daham Jeong et al.
Carbohydrate polymers, 198, 563-574 (2018-08-11)
A novel self-healing hydrogel was prepared from a cationic β-cyclodextrin oligomer allyl ether [C(βCD-OM)AE] using a triple cross-linking strategy combining electrostatic interaction, host-guest complexation, and CC bonds as the macrocrosslinker. Here, the C(βCD-OM)AE@Ad gel was successfully prepared by polymerization of
Weike Zou et al.
Science advances, 6(13), eaaz2362-eaaz2362 (2020-04-08)
Dynamic covalent polymer networks exhibit unusual adaptability while maintaining the robustness of conventional covalent networks. Typically, their network topology is statistically nonchangeable, and their material properties are therefore nonprogrammable. By introducing topological heterogeneity, we demonstrate a concept of topology isomerizable
Mohammad A Rahman et al.
Toxicology letters, 292, 31-38 (2018-04-26)
Diallyl sulfide (DAS) has been shown to prevent xenobiotic (e.g. ethanol, acetaminophen) induced toxicity and disease (e.g. HIV-1) pathogenesis. DAS imparts its beneficial effect by inhibiting CYP2E1-mediated metabolism of xenobiotics, especially at high concentration. However, DAS also causes toxicity at
Mohammad A Rahman et al.
Scientific reports, 9(1), 6571-6571 (2019-04-27)
Cellular CYP2E1 is well-known to mediate alcohol- (ALC) and acetaminophen- (APAP) induced toxicity in hepatic and extra-hepatic cells. Although exosomes have been gaining importance in understanding mechanism of intra- and inter-cellular communication, the functional role of drug metabolizing cytochrome P450