Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 220,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 363,00 zł |
Informacje o tej pozycji
220,00 zł
vapor density
2.54 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
122 mmHg ( 20 °C)
assay
99%
refractive index
n20/D 1.426 (lit.)
bp
67-68 °C (lit.)
mp
−113 °C (lit.)
density
0.820 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCS
InChI
1S/C3H8S/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
SUVIGLJNEAMWEG-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description ≥97% | description ≥97% | description ≥97.0% (GC) |
| assay 99% | assay ≥97% | assay ≥97% | assay ≥97.0% (GC) |
| mp −113 °C (lit.) | mp −113 °C (lit.) | mp −131 °C (lit.) | mp −131 °C (lit.) |
| vapor density 2.54 (vs air) | vapor density 2.54 (vs air) | vapor density 2.6 (vs air) | vapor density 2.6 (vs air) |
| refractive index n20/D 1.426 (lit.) | refractive index n20/D 1.426 (lit.) | refractive index n20/D 1.426 (lit.) | refractive index n20/D 1.426 |
| density 0.820 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.820 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.82 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.82 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 67-68 °C (lit.) | bp 67-68 °C (lit.) | bp 57-60 °C (lit.) | bp 57-60 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Propanethiol
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-4.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-20 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?